Merck
870710P
Avanti
10:0 Coenzyme A
Avanti Research - A Croda Brand 870710P, powder
Synonim(y):
dekanoilokoenzym A (sól amonowa)
Wybierz wielkość
5 MG
1770,00 zł
1770,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 MG
1770,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C31H63N10O17P3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
972.88
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
1770,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 10 mg (870710P-10mg)
pkg of 1 × 5 mg (870710P-5mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 870710P
Zastosowanie
lipidomics
typ lipidu
coenzymes
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O[C@@](C(NCCC(NCCSC(CCCCCCCCC)=O)=O)=O)(C(C)(COP([O-])(OP([O-])(OC[C@H]([C@H]1OP([O-])(O)=O)O[C@H]([C@@H]1O)N2C3=C(C(N)=NC=N3)N=C2)=O)=O)C)[H].[NH4+].[NH4+].[NH4+]
InChI
1S/C31H54N7O17P3S.3H3N/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-22(40)59-15-14-33-21(39)12-13-34-29(43)26(42)31(2,3)17-52-58(49,50)55-57(47,48)51-16-20-25(54-56(44,45)46)24(41)30(53-20)38-19-37-23-27(32)35-18-36-28(23)38;;;/h18-20,24-26,30,41-42H,4-17H2,1-3H3,(H,33,39)(H,34,43)(H,47,48)(H,49,50)(H2,32,35,36)(H2,44,45,46);3*1H3/t20-,24?,25+,26+,30-;;;/m1.../s1
Klucz InChI
IWPPTKRPCYMCQM-HGTZWQFESA-N
Opis ogólny
10:0 Koenzym A, znany również jako dekanoilokoenzym A, jest pochodną koenzymu A kwasu dekanowego. Jest to średniołańcuchowy acylo-CoA[1] i jest półproduktem metabolizmu kwasów tłuszczowych.[2] Dekanoilo-CoA działa jako substrat CqsA (transferazy acylo-CoA) do syntezy 3-aminotridekan-4-onu (amino-CAI-1).[1]
Zastosowanie
Dekanoilokoenzym A został użyty jako wzorzec wewnętrzny do pomiaru dekanoilokoenzymu A w mieszaninie wzorcowej analizowanej za pomocą ultra wysokosprawnej chromatografii cieczowej z odwróconą fazą (UHPLC).[3]
Opakowanie
Fiolka z zakrętką z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (870710P-10mg)
Fiolka z zakrętką z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (870710P-5mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Robert C Kelly et al.
Nature chemical biology, 5(12), 891-895 (2009-10-20)
Vibrio cholerae, the bacterium that causes the disease cholera, controls virulence factor production and biofilm development in response to two extracellular quorum-sensing molecules, called autoinducers. The strongest autoinducer, called CAI-1 (for cholera autoinducer-1), was previously identified as (S)-3-hydroxytridecan-4-one. Biosynthesis of
László Abrankó et al.
Journal of chromatography. A, 1534, 111-122 (2018-01-02)
Fatty acyl-Coenzyme A species (acyl-CoAs) are key biomarkers in studies focusing on cellular energy metabolism. Existing analytical approaches are unable to simultaneously detect the full range of short-, medium-, and long-chain acyl-CoAs, while chromatographic limitations encountered in the analysis of
Jake M Stout et al.
The Plant journal : for cell and molecular biology, 71(3), 353-365 (2012-02-23)
The psychoactive and analgesic cannabinoids (e.g. Δ(9) -tetrahydrocannabinol (THC)) in Cannabis sativa are formed from the short-chain fatty acyl-coenzyme A (CoA) precursor hexanoyl-CoA. Cannabinoids are synthesized in glandular trichomes present mainly on female flowers. We quantified hexanoyl-CoA using LC-MS/MS and