870245P
Avanti
16:0 Glutaryl PE
Avanti Research™ - A Croda Brand 870245P, powder
Synonim(y):
1,2-dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-(glutaryl) (sodium salt)
About This Item
Polecane produkty
Postać
powder
opakowanie
pkg of 1 × 25 mg (870245P-25mg)
pkg of 1 × 500 mg (870245P-500mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research™ - A Croda Brand 870245P
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H][C@@](COP([O-])(OCCN([H])C(CCCC(O)=O)=O)=O)(OC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O.[Na+]
InChI
1S/C42H80NO11P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-32-41(47)51-36-38(37-53-55(49,50)52-35-34-43-39(44)30-29-31-40(45)46)54-42(48)33-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2;/h38H,3-37H2,1-2H3,(H,43,44)(H,45,46)(H,49,50);/q;+1/p-1/t38-;/m1./s1
Klucz InChI
ZDVPYKPXKPQSMT-XVYLPRMCSA-M
Opis ogólny
Zastosowanie
Opakowanie
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3