Merck
870242C
Avanti
18:1 Glutaryl PE
Avanti Research - A Croda Brand 870242C
Synonim(y):
1,2-dioleoilo-sn-glicero-3-fosfoetanoloamina-N-(glutarylo) (sól sodowa)
Wybierz wielkość
25 MG
723,00 zł
723,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 MG
723,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C46H83NO11PNa
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
880.11
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
723,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
liquid
opakowanie
pkg of 1 × 2.5 mL (870242C-25mg)
pkg of 2 × 4 mL (870242C-200mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 870242C
stężenie
10 mg/mL (870242C-25mg)
25 mg/mL (870242C-200mg)
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H][C@@](COP([O-])(OCCN([H])C(CCCC(O)=O)=O)=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O.[Na+]
InChI
1S/C46H84NO11P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-36-45(51)55-40-42(41-57-59(53,54)56-39-38-47-43(48)34-33-35-44(49)50)58-46(52)37-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2;/h17-20,42H,3-16,21-41H2,1-2H3,(H,47,48)(H,49,50)(H,53,54);/q;+1/p-1/b19-17-,20-18-;/t42-;/m1./s1
Klucz InChI
SUVWNFLYXKTNQV-IEONMYGQSA-M
Opis ogólny
18:1 Glutarylofosfoetanoloamina, znana również jako dioleoilofosfatydyloetanoloamina (DOPE) -glutaryl (GA), jest DOPE pochodną kwasu glutarowego.[1]
Zastosowanie
18:1 Glutarylofosfoetanoloamina została wykorzystana do przygotowania liposomów.[1][2]
Opakowanie
Zamknięta ampułka z przezroczystego szkła o pojemności 5 ml (870242C-200 mg)
Zamknięta ampułka z przezroczystego szkła o pojemności 5 ml (870242C-25 mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Organy docelowe
Liver,Kidney, Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
does not flash
Temperatura zapłonu (°C)
does not flash
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Association and release of prostaglandin E1 from liposomes
Davidson S, et al.
Biochimica et Biophysica Acta - Biomembranes, 1327(1), 97-106 (1997)
Stability of association of 1-O-octadecyl-2-O-methyl-sn-glycero-3-phosphocholine with liposomes is composition dependent
Mayhew E, et al.
Biochimica et Biophysica Acta - Biomembranes, 1329(1), 139-148 (1997)