Kluczowe dokumenty
840465P
Avanti
18:0 PG
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonim(y):
1,2-dioctadecanoyl-sn-glycero-3-phospho-(1′racglycerol) (sodium salt); DSPG; PG(18:0/18:0); 110649
Wybierz wielkość
386,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
386,00 zł
Polecane produkty
opis
1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phospho-(1′-rac-glycerol) (sodium salt)
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 1 g (840465P-1g)
pkg of 1 × 200 mg (840465P-200mg)
pkg of 1 × 25 mg (840465P-25mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research™ - A Croda Brand
typ lipidu
phospholipids
cardiolipins
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[Na+].[P](=O)([O-])(OC[C@H](OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC)COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC)OCC(O)CO
InChI
1S/C42H83O10P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-41(45)49-37-40(38-51-53(47,48)50-36-39(44)35-43)52-42(46)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2;/h39-40,43-44H,3-38H2,1-2H3,(H,47,48);/q;+1/p-1/t39?,40-;/m1./s1
Klucz InChI
YNQYZBDRJZVSJE-QTOMIGAPSA-M
Opakowanie
Informacje prawne
najczęściej kupowane z tym produktem
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)