Kluczowe dokumenty
840435P
Avanti
12:0 PG
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonim(y):
1,2-didodekanoilo-sn-glicero-3-fosfo-(1′racglicerol) (sól sodowa); DLPG; PG(12:0/12:0)
Wybierz wielkość
471,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
471,00 zł
Polecane produkty
opis
1,2-dilauroyl-sn-glycero-3-phospho-(1′-rac-glycerol) (sodium salt)
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 200 mg (840435P-200mg)
pkg of 1 × 25 mg (840435P-25mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research™ - A Croda Brand
typ lipidu
cardiolipins
phospholipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[Na+].[P](=O)([O-])(OC[C@H](OC(=O)CCCCCCCCCCC)COC(=O)CCCCCCCCCCC)OCC(O)CO
InChI
1S/C30H59O10P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-29(33)37-25-28(26-39-41(35,36)38-24-27(32)23-31)40-30(34)22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2;/h27-28,31-32H,3-26H2,1-2H3,(H,35,36);/q;+1/p-1/t27?,28-;/m1./s1
Klucz InChI
CIRSYGHBBDDURM-AMRYRHMLSA-M
Opis ogólny
Zastosowanie
- w przygotowaniu liposomów do testów fałdowania PagP[5]
- jako składnik liposomów znakowanych pirenem[6]
- do konstruowania liposomów/pęcherzyków lipidowych[7]
Działania biochem./fizjol.
Opakowanie
Informacje prawne
najczęściej kupowane z tym produktem
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
The critical micelle concentration (CMC) can be approximately defined as the lipid monomer concentration at which appreciable amounts (>5% of total) of micellar aggregates first begin to appear in the equilibrium: nM1<=>Mn
Krytyczne stężenie miceli (CMC) można w przybliżeniu zdefiniować jako stężenie monomeru lipidowego, przy którym znaczne ilości (>5% całości) agregatów micelarnych po raz pierwszy zaczynają pojawiać się w stanie równowagi: nM1<=>Mn