Kluczowe dokumenty
860502P
Avanti
C2 Ceramide (d18:1/2:0)
Avanti Research™ - A Croda Brand 860502P, powder
Synonim(y):
N-acetoyl-D-erythro-sphingosine
Wybierz wielkość
458,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
458,00 zł
Polecane produkty
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 5 mg (860502P-5mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research™ - A Croda Brand 860502P
typ lipidu
sphingolipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
OC[C@]([H])(NC(C)=O)[C@]([H])(O)/C=C/CCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C20H39NO3/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-20(24)19(17-22)21-18(2)23/h15-16,19-20,22,24H,3-14,17H2,1-2H3,(H,21,23)/b16-15+/t19-,20+/m0/s1
Klucz InChI
BLTCBVOJNNKFKC-QUDYQQOWSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Opakowanie
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)