Merck
855676C
Avanti
17:0 Lyso PC
1-heptadecanoyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphocholine, chloroform
Synonim(y):
1-heptadekanoilo-sn-glicero-3-fosfocholina; PC(17:0/0:0)
Wybierz wielkość
25 MG
878,00 zł
878,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 MG
878,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C25H52NO7P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
509.66
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
51191904
NACRES:
NA.25
878,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
>99% (LPC; may contain up to 10% of the 2-LPC isomer, TLC)
Formularz
liquid
opakowanie
pkg of 1 × 2.5 mL (855676C-25mg)
pkg of 2 × 4 mL (855676C-200mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 855676C
stężenie
10 mg/mL (855676C-25mg)
25 mg/mL (855676C-200mg)
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[P](=O)([O-])(OC[C@H](O)COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCC)OCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C25H52NO7P/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-25(28)31-22-24(27)23-33-34(29,30)32-21-20-26(2,3)4/h24,27H,5-23H2,1-4H3/t24-/m1/s1
Klucz InChI
SRRQPVVYXBTRQK-XMMPIXPASA-N
Zastosowanie
17:0 Lyso PC został użyty do ekstrakcji lipidów z próbek krwi.[1]
Opakowanie
Zamknięta ampułka z przezroczystego szkła o pojemności 5 ml (855676C-200 mg)
Zamknięta ampułka z przezroczystego szkła o pojemności 5 ml (855676C-25 mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Liver,Kidney
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Poorna C R Yalagala et al.
Molecular nutrition & food research, 64(12), e2000059-e2000059 (2020-04-19)
Currently available omega-3 fatty acid supplements do not enrich the docosahexaenoic acid (DHA) of the adult brain because they are absorbed as triacylglycerol, whereas the transporter at the blood brain barrier requires lysophosphatidylcholine (LPC)-DHA. The hypothesis that treatment of krill
Generation and quality control of lipidomics data for the alzheimer?s disease neuroimaging initiative cohort
Barupal DK, et al.
Scientific data, 5, 180263-180263 (2018)
Hiroyasu Sato et al.
Cell reports, 31(5), 107579-107579 (2020-05-07)
Polyunsaturated fatty acids (PUFAs) confer health benefits by preventing inflammation and obesity and by increasing thermogenesis in brown and beige adipocytes. As well as being supplied exogenously as nutrients, PUFAs are largely stored in membrane glycerophospholipids and released by phospholipase
Melania Gaggini et al.
International journal of molecular sciences, 20(24) (2020-01-01)
Metabolomics/lipidomics are important tools to identify novel biomarkers associated with liver damage. Patients with chronic liver disease (CLD) and hepatitis C virus (HCV) infection often have alterations in glucose, lipid and protein metabolism. The aim of this study was to
Michael M Dubreuil et al.
Cell reports, 30(5), 1417-1433 (2020-02-06)
Reactive oxygen species (ROS) play critical roles in metabolism and disease, yet a comprehensive analysis of the cellular response to oxidative stress is lacking. To systematically identify regulators of oxidative stress, we conducted genome-wide Cas9/CRISPR and shRNA screens. This revealed a detailed