Merck
857127P
Avanti
17:0 Lyso PA
1-heptadecanoyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphate (sodium salt), powder
Synonim(y):
heptadecanoyl lysophosphatidic acid; 1-heptadecanoyl-sn-glycero-3-phosphate (sodium salt); PA(17:0/0:0); 17:0 LPA; 110679
Wybierz wielkość
25 MG
1770,00 zł
1770,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 MG
1770,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H40O7PNa
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
446.49
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
51191904
NACRES:
NA.25
1770,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
>99% (LPA; may contain up to 10% of the 2-LPA isomer, TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 25 mg (857127P-25mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 857127P
typ lipidu
phospholipids
cardiolipins
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Lysophosphatidic acid (1- or 2-acyl-lysophosphatidic acid/LPA), a bioactive phospholipid is seen at a low level in plasma (~100 nM). It is usually formed during the synthesis of phospholipid of cell membranes. It is produced by various cells like, activated platelets, epithelial cells, leukocytes, neuronal cells and tumor cells.[1]
Zastosowanie
17:0 Lyso PA is suitable to use as an internal standard:
  • for mass spectrometric determination of lysophosphatidic acid molecular species in mouse peritoneal macrophages[2]
  • in the quantification of the lipid species released from extended synaptotagmin 2 (E-SYT2) expressed in mammalian cells by liquid chromatography with tandem mass spectrometry (LC-MS/MS)[3]
  • for the extraction of lipids from brain homogenate[4]
  • to extract lipids from the stomach washing solution for the determination of lysophosphatidic acid in a mouse stomach fluid[5]
Działania biochem./fizjol.
Lysophosphatidic acid (1- or 2-acyl-lysophosphatidic acid/LPA) modulates cell motility, proliferation, invasion, survival and production of growth factors via G protein-coupled receptor (GPCR).[1]
Opakowanie
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (857127P-25mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
najczęściej kupowane z tym produktem
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
No data available
Temperatura zapłonu (°C)
No data available
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Comprehensive phospholipid and sphingomyelin profiling of different brain regions in mouse model of anxiety disorder using online two-dimensional (HILIC/RP)-LC/MS method
Berkecz R, et al.
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 149, 308- 317 (2018)
Lysophosphatidic acid triggers apoptosis in HeLa cells through the upregulation of tumor necrosis factor receptor superfamily member 21
Dong Y, et al.
Mediators of Inflammation, 2017 (2017)
Polarization of macrophages toward M2 phenotype is favored by reduction in iPLA2\beta (group VIA phospholipase A2)
Ashley JW, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 291(44), 23268- 23281 (2016)
Lysophosphatidic acid in medicinal herbs enhances prostaglandin E2 and protects against indomethacin-induced gastric cell damage in vivo and in vitro
Afroz S, et al.
Prostaglandins & other lipid mediators, 135, 36- 44 (2018)
Structure of a lipid-bound extended synaptotagmin indicates a role in lipid transfer
Schauder CM, et al.
Nature, 510(7506), 552-552 (2014)