Merck
LM1502
Avanti
17:0-20:4 PI
Avanti Research - A Croda Brand LM1502, methanol solution
Synonim(y):
1-heptadecanoyl-2-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-sn-glycero-3-phospho-(1′-myo-inositol) (ammonium salt)
Wybierz wielkość
1 EA
787,00 zł
787,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
787,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C46H84NO13P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
890.13
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
787,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
methanol solution
opakowanie
pkg of 1 × 1 mL (LM1502-1EA)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand LM1502
stężenie
~10 μg/mL (Refer to C of A for lot specific concentration. )
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H][C@@](COP([O-])(O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O)=O)(OC(CCC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCC)=O.[NH4+]
InChI
1S/C46H81O13P.H3N/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-20-21-23-25-27-29-31-33-35-40(48)58-38(37-57-60(54,55)59-46-44(52)42(50)41(49)43(51)45(46)53)36-56-39(47)34-32-30-28-26-24-22-18-16-14-12-10-8-6-4-2;/h11,13,17,19,21,23,27,29,38,41-46,49-53H,3-10,12,14-16,18,20,
Klucz InChI
AUAQSQQWFOADLK-AQBZCRPISA-N
Opis ogólny
Phosphatidylinositol (PI) is soluble in water and chloroform/methanol. It is commonly found in animal tissues and bacteria.[1]
Zastosowanie
17:0-20:4 PI has been used as an internal standard for:
  • lipid extraction from isolated pure mitochondria by modified Bligh and Dyer method[2]
  • lipid quantitation using liquid chromatography-mass spectrometry (LC-MS)[3]
  • the analysis of phosphatidylinositol (PI) and phosphatidylinositol bisphosphates (PI(3,4)P2 and PI(4,5)P2) by high performance liquid chromatography-mass spectrometry (HPLC-MS)[1]
Opakowanie
2 mL Amber Glass Sealed Ampule (LM1502-1EA)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organy docelowe
Eyes
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
49.5 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
9.7 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
Jiyuan Yang et al.
The Plant cell, 32(5), 1749-1767 (2020-03-15)
In plants, changes in cell size and shape during development fundamentally depend on the ability to synthesize and modify cell wall polysaccharides. The main classes of cell wall polysaccharides produced by terrestrial plants are cellulose, hemicelluloses, and pectins. Members of
Mouhannad Malek et al.
Molecular cell, 68(3), 566-580 (2017-10-24)
The PI3K signaling pathway regulates cell growth and movement and is heavily mutated in cancer. Class I PI3Ks synthesize the lipid messenger PI(3,4,5)P3. PI(3,4,5)P3 can be dephosphorylated by 3- or 5-phosphatases, the latter producing PI(3,4)P2. The PTEN tumor suppressor is thought
Ulrike Bruning et al.
Cell metabolism, 28(6), 866-880 (2018-08-28)
The role of fatty acid synthesis in endothelial cells (ECs) remains incompletely characterized. We report that fatty acid synthase knockdown (FASNKD) in ECs impedes vessel sprouting by reducing proliferation. Endothelial loss of FASN impaired angiogenesis in vivo, while FASN blockade reduced
Alexander Fauland et al.
Journal of lipid research, 52(12), 2314-2322 (2011-10-01)
This work aims to combine chromatographic retention, high mass resolution and accuracy, MS/MS spectra, and a package for automated identification and quantitation of lipid species in one platform for lipidomic analysis. The instrumental setup elaborated comprises reversed-phase HPLC coupled to
Milena Vukotic et al.
Molecular cell, 67(3), 471-483 (2017-07-18)
Mutations in mitochondrial acylglycerol kinase (AGK) cause Sengers syndrome, which is characterized by cataracts, hypertrophic cardiomyopathy, and skeletal myopathy. AGK generates phosphatidic acid and lysophosphatidic acid, bioactive phospholipids involved in lipid signaling and the regulation of tumor progression. However, the