Kluczowe dokumenty
855575C
Avanti
14:0 Lyso PC
1-myristoyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphocholine, chloroform
Synonim(y):
1-tetradekanoilo-sn-glicero-3-fosfocholina; PC(14:0/0:0)
Wybierz wielkość
792,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
792,00 zł
Polecane produkty
Próba
>99% (LPC; may contain up to 10% of the 2-LPC isomer, TLC)
Formularz
liquid
opakowanie
pkg of 1 × 2.5 mL (855575C-25mg)
pkg of 1 × 20 mL (855575C-500mg)
pkg of 2 × 20 mL (855575C-1g)
pkg of 2 × 4 mL (855575C-200mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research™ - A Croda Brand 855575C
stężenie
10 mg/mL (855575C-25mg)
25 mg/mL (855575C-1g)
25 mg/mL (855575C-200mg)
25 mg/mL (855575C-500mg)
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[P](=O)([O-])(OC[C@H](O)COC(=O)CCCCCCCCCCCCC)OCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C22H46NO7P/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-22(25)28-19-21(24)20-30-31(26,27)29-18-17-23(2,3)4/h21,24H,5-20H2,1-4H3/t21-/m1/s1
Klucz InChI
VXUOFDJKYGDUJI-OAQYLSRUSA-N
Zastosowanie
Opakowanie
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Liver,Kidney
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
The critical micelle concentration (CMC) can be approximately defined as the lipid monomer concentration at which appreciable amounts (>5% of total) of micellar aggregates first begin to appear in the equilibrium: nM1<=>Mn
Krytyczne stężenie miceli (CMC) można w przybliżeniu zdefiniować jako stężenie monomeru lipidowego, przy którym znaczne ilości (>5% całości) agregatów micelarnych po raz pierwszy zaczynają pojawiać się w stanie równowagi: nM1<=>Mn