Merck
850549P
Avanti
DORI
>99% (TLC), Avanti Research - A Croda Brand
Synonim(y):
Bromek N-(2-hydroksyetylo)-N,N-dimetylo-2,3-bis(oleoksy)propano-1-aminowy
Wybierz wielkość
25 MG
1480,00 zł
1480,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 MG
1480,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C43H82BrNO5
Masa cząsteczkowa:
773.02
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
1480,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
package of 1 × 25 mg ((840531P-25
(840531P-25MG))
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
Zastosowanie
advanced drug delivery
typ lipidu
cationic lipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H]C(C[N+](C)(C)CCO)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O.[Br-]
Klucz InChI
NNIFGWCTDFSLJC-JDVCJPALSA-M
Opakowanie
Zakręcana fiolka z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (850549P-25MG)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)