Merck
890200P
Avanti
DC-6-14
Avanti Research - A Croda Brand
Synonim(y):
O,O’-ditetradecanoyl-N-(α-trimethylammonioacetyl)diethanolamine chloride
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C37H73ClN2O5
Masa cząsteczkowa:
661.44
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Próba
>99% (TLC)
Postać
powder
opakowanie
package of 1 × 25 mg
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
typ lipidu
phospholipids
cationic lipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C (−15°C to −25°C)
Opakowanie
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (890200P-25MG)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3