Merck
850544O
Avanti
10MAG
Avanti Research - A Croda Brand 850544O
Synonim(y):
1-dekanoilo-rac-glicerol
Wybierz wielkość
1 G
753,00 zł
753,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
753,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H26O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
246.34
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
753,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
>99% (TLC)
Formularz
liquid
masa cząsteczkowa
246.34 g/mol
opakowanie
pkg of 10 × 0.1 g (with screw cap (850544O-1g))
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 850544O
metody
NMR: suitable
bio NMR: suitable
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O=C(OCC(O)CO)CCCCCCCCC
InChI
1S/C23H44O5/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-22(25)27-20-21(19-24)28-23(26)18-16-14-12-10-8-6-4-2/h21,24H,3-20H2,1-2H3
Klucz InChI
GNSDEDOVXZDMKM-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Monoglicerydy/monoacyloglicerole są polarnymi lipidami i mają charakter amfifilowy.[1]10MAG (1-dekanoilo-rac-glicerol) jest niejonowym środkiem powierzchniowo czynnym.[2]
Zoptymalizowany system surfaktantów o odwróconej miceli został opracowany do badań jądrowego rezonansu magnetycznego roztworów enkapsulowanych białek i kwasów nukleinowych rozpuszczonych w płynach o niskiej lepkości. Mieszanina ta, składająca się z niejonowego 1-dekanoilo-rac-glicerolu i zwitterionowego N-tlenku lauryldimetyloaminy (10MAG/LDAO), skutecznie enkapsuluje zróżnicowany zestaw białek i kwasów nukleinowych. Analizy przesunięć chemicznych tych układów pokazują, że po enkapsulacji osiągana jest wysoka wierność strukturalna.
Zastosowanie
Można stosować 10MAG (1-dekanoilo-rac-glicerol):
  • jako substrat do fluorescencyjnego oznaczania glicerolu[3]
  • jako wzorzec do ilościowego oznaczania monoacylogliceroli (MAG) w analizie frakcji micelarnej[4]
  • jako składnik mieszaniny środków powierzchniowo czynnych do przygotowania próbki odwróconej miceli[2]
Działania biochem./fizjol.
Monoglicerydy są głównym składnikiem mieszanek do pieczenia.[5]
Opakowanie
Fiolka PTFE 5 ml z zakrętką (850544O-1g)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Kathleen G Valentine et al.
Journal of the American Chemical Society, 136(7), 2800-2807 (2014-01-25)
Despite tremendous advances in recent years, solution NMR remains fundamentally restricted due to its inherent insensitivity. Dynamic nuclear polarization (DNP) potentially offers significant improvements in this respect. The basic DNP strategy is to irradiate the EPR transitions of a stable
Fat as, or in, food
Fats and oils handbook, 719-802 null
Igor Dodevski et al.
Journal of the American Chemical Society, 136(9), 3465-3474 (2014-02-06)
An optimized reverse micelle surfactant system has been developed for solution nuclear magnetic resonance studies of encapsulated proteins and nucleic acids dissolved in low viscosity fluids. Comprising the nonionic 1-decanoyl-rac-glycerol and the zwitterionic lauryldimethylamine-N-oxide (10MAG/LDAO), this mixture is shown to
Heloísa Helena de Abreu-Martins et al.
Food chemistry, 311, 126024-126024 (2019-12-20)
Solid lipid nanoparticles (SLNs) are emulsion-based carriers of lipophilic bioactive compounds. However, their digestibility may be affected by the solid lipid phase composition. Hence, the aim of this work was to study the in vitro lipolysis kinetics as well as
Juha R Savinainen et al.
PloS one, 9(10), e109869-e109869 (2014-10-08)
Human lymphocyte antigen B-associated transcript 5 (BAT5, also known as ABHD16A) is a poorly characterized 63 kDa protein belonging to the α/β-hydrolase domain (ABHD) containing family of metabolic serine hydrolases. Its natural substrates and biochemical properties are unknown. Amino acid