Przejdź do zawartości
8.53021
Boc-Ser(tBu)-OH . DCHA
Novabiochem®
Synonim(y):
Boc-Ser(tBu)-OH . DCHA, N-α-t.-Boc-O-t.-butyl-L-serine
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H23NO5 · xC12H23N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
261.31
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.22
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
product line
Novabiochem®
assay
≥98% (TLC)
form
powder
reaction suitability
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
manufacturer/tradename
Novabiochem®
mp
161-164 °C
application(s)
peptide synthesis
functional group
hydroxyl
storage temp.
2-30°C
SMILES string
N([C@@H](COC(C)(C)C)C(=O)O)C(=O)OC(C)(C)C.N(C2CCCCC2)C1CCCCC1
InChI
1S/C12H23NO5.C12H23N/c1-11(2,3)17-7-8(9(14)15)13-10(16)18-12(4,5)6;1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12/h8H,7H2,1-6H3,(H,13,16)(H,14,15);11-13H,1-10H2/t8-;/m0./s1
InChI key
AIEUUHIXSUNTGV-QRPNPIFTSA-N
General description
Ta pochodna jest dostarczana jako sól DCHA, ponieważ wolny kwas nie jest krystaliczny.
Powiązane protokoły i artykuły techniczne
Protokoły rozszczepiania i deprotekcji dla Boc SPPS
Analysis Note
Color (visual): white to off white
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Optical rotation α 25/D (c=2% in DMF): +22.5 - +27.5 °
Purity (TLC(011A)): ≥ 98 %
Purity (TLC(0811)): ≥ 98 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Other Notes
Zastępuje: 04-12-0081
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)