Merck
850474P
Avanti
18:1-14:0 PC
1-oleoyl-2-myristoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, powder
Synonim(y):
1--(9Z-oktadecenylo)-2-tetradekanoilo-sn-glicero-3-fosfocholina; OMPC; PC(18:1(9Z)/14:0)
Wybierz wielkość
25 MG
583,00 zł
583,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 MG
583,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C40H78NO8P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
732.02
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
51191904
NACRES:
NA.25
583,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 5 × 100 mg (850474P-500mg)
pkg of 1 × 25 mg (850474P-25mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 850474P
typ lipidu
phospholipids
cardiolipins
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)=O
Klucz InChI
KIVAJCJTVPWSRJ-OQHNRNOKSA-N
Opis ogólny
Fosfatydylocholina (PC) jest dietetycznym źródłem choliny.[1] 18:1-14:0 PC (1-oleoilo-2-mirystoilo-sn-glicero-3-fosfocholina) jest asymetrycznym fosfolipidem. Posiada nienasycony łańcuch acylowy w pozycji sn-1.[2]
Zastosowanie
18:1-14:0 PC (1-oleoilo-2-myristoilo-sn-glicero-3-fosfocholina) może być stosowany w błonach dwuwarstwowych do badania przejść fazowych w dwuwarstwie.[2][3]
Działania biochem./fizjol.
Fosfatydylocholina (PC) może tworzyć hydrofobową powierzchnię w śluzie, działając jako środek powierzchniowo czynny hamujący przenikanie bakterii.[4]
Opakowanie
Zamknięta ampułka z przezroczystego szkła o pojemności 5 ml (850474P-25 mg)
Zamknięta ampułka z przezroczystego szkła o pojemności 5 ml (850474P-500 mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Effect of pressure on the bilayer phase transitions of asymmetric lipids with an unsaturated acyl chain in sn-1 position
Journal of physical activity & health, 215(1), 012162-012162 null
Inflammatory Bowel Disease
Integrative Medicine, 501-516 null
Kaori Tada et al.
Biochimica et biophysica acta, 1788(5), 1056-1063 (2009-02-24)
The bilayer phase transitions of six kinds of mixed-chain phosphatidylcholines (PCs) with an unsaturated acyl chain in the sn-1 or sn-2 position, 1-oleoyl-2-stearoyl- (OSPC), 1-stearoyl-2-oleoyl- (SOPC), 1-oleoyl-2-palmitoyl- (OPPC), 1-palmitoyl-2-oleoyl- (POPC), 1-oleoyl-2-myristoyl- (OMPC) and 1-myristoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-phosphocholine (MOPC), were observed by means of
Miao-Miao Zhou et al.
Lipids in health and disease, 15(1), 135-135 (2016-08-26)
Phosphatidylcholine (PC), the major source of dietary choline, has been demonstrated to improve the capability of learning and memory in rodent and the amelioration of long-chain n-3 polyunsaturated fatty acids (PUFA) on anti-aging and anti-oxidation is widely known as well.