Przejdź do
850385P
Avanti
18:2 (Cis) PC (DLPC)
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonim(y):
1,2-di-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-sn-glycero-3-phosphocholine; PC(18:2(9Z,12Z)/18:2(9Z,12Z))
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1030,00 zł
200 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3170,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C44H80NO8P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
782.08
MDL number:
UNSPSC Code:
51191904
NACRES:
NA.25
1030,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
1,2-dilinoleoyl-sn-glycero-3-phosphocholine
assay
>99% (TLC)
form
powder
packaging
pkg of 2 × 100 mg (850385P-200mg), pkg of 1 × 25 mg (850385P-25mg)
manufacturer/tradename
Avanti Research™ - A Croda Brand
lipid type
cardiolipins
phospholipids
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)=O
InChI
1S/C44H80NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-34-36-43(46)50-40-42(41-52-54(48,49)51-39-38-45(3,4)5)53-44(47)37-35-33-31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-2/h14-17,20-23,42H,6-13,18-19,24-41H2,1-5H3/b16-14-,17-15-,22-20-,23-21-/t42-/m1/s1
InChI key
FVXDQWZBHIXIEJ-LNDKUQBDSA-N
General description
18:2 (Cis) PC (DLPC) is a synthetic phosphatidylcholine.
The list of Phosphatidylcholine products offered by Avanti is designed to provide compounds having a variety of physical properties. Products available include short chain (C3-C8 are water soluble and hygroscopic), saturated, multi-unsaturated and mixed acid PC′s. All of the products are purified by HPLC, and special precautions are taken to protect the products for oxidization and hydrolysis.
Application
18:2 (Cis) PC (DLPC) has been used for liposome preparation.
Packaging
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (850385P-200mg)
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (850385P-25mg)
Legal Information
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
P0537850368P850346P
20:0 PC 1,2-diarachidoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, powder
Avanti
850368P
20:0 PC
description
Avanti Research™ - A Croda Brand
description
≥99% (TLC), lyophilized powder
description
1,2-diarachidoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, powder
description
1,2-dimyristoleoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, powder
assay
>99% (TLC)
assay
≥99% (TLC)
assay
>99% (TLC)
assay
>99% (TLC)
form
powder
form
lyophilized powder
form
powder
form
powder
shipped in
dry ice
shipped in
ambient
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
manufacturer/tradename
Avanti Research™ - A Croda Brand
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
Avanti Research™ - A Croda Brand 850368P
manufacturer/tradename
Avanti Research™ - A Croda Brand 850346P
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
packaging
pkg of 2 × 100 mg (850385P-200mg), pkg of 1 × 25 mg (850385P-25mg)
packaging
-
packaging
pkg of 1 × 500 mg (850368P-500mg), pkg of 1 × 200 mg (850368P-200mg), pkg of 1 × 25 mg (850368P-25mg)
packaging
pkg of 2 × 100 mg (850346P-200mg), pkg of 1 × 25 mg (850346P-25mg)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 18:2 (Cis) PC (DLPC)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)