Merck
850461C
Avanti
16:0-22:6 PC
Avanti Research - A Croda Brand
Synonim(y):
1-hexadecanoyl-2-(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosahexaenoyl)-sn-glycero-3-phosphocholine; PC(16:0/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z))
Wybierz wielkość
25 MG
1410,00 zł
1410,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 MG
1410,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C46H80NO8P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
806.10
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
51191904
NACRES:
NA.25
1410,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
opis
1-palmitoyl-2-docosahexaenoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, chloroform
Próba
>99% (TLC)
Formularz
liquid
opakowanie
pkg of 1 × 2.5 mL (850461C-25mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
stężenie
10 mg/mL (850461C-25mg)
typ lipidu
cardiolipins
phospholipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[P](=O)([O-])(OC[C@H](OC(=O)CC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC)COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC)OCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C46H80NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-21-22-23-24-25-27-29-31-33-35-37-39-46(49)55-44(43-54-56(50,51)53-41-40-47(3,4)5)42-52-45(48)38-36-34-32-30-28-26-19-17-15-13-11-9-7-2/h8,10,14,16,20-21,23-24,27,29,33,35,44H,6-7,9,11-13,15,17-19,22,25-26,28,30-32,34,36-43H2,1-5H3/b10-8-,16-14-,21-20-,24-23-,29-27-,35-33-/t44-/m1/s1
Klucz InChI
IESVDEZGAHUQJU-ZLBXKVHBSA-N
Opis ogólny
16:0-22:6 PC or 1-palmitoyl-2-docosahexaenoyl-sn-glycero-3-phosphocholine is a glycerophospholipid, with substitution of palmitic acid and docosahexaenic acid at sn-1 and sn-2 positions of the glycerol backbone, respectively.
Zastosowanie
16:0-22:6 PC or 1-palmitoyl-2-docosahexaenoyl-sn-glycero-3-phosphocholine:
  • has been used in vesicle preparation[1]
  • has been used in liposome extrusion and liposome flotation assay[2]
  • might be used in large unilamellar vesicles (LUVs) to develop a scattering density profile (SDP) model for lipids with polyunsaturated fatty acid (PUFA)[3]
Opakowanie
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (850461C-25mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Liver,Kidney
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
does not flash
Temperatura zapłonu (°C)
does not flash
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
A universal method for planar lipid bilayer formation by freeze and thaw
Sugihara K, et al.
Soft Matter, 8(20), 5525-5531 (2012)
Anddre Osmar Valdivia et al.
ACS omega, 5(25), 15454-15467 (2020-07-09)
Multiple sclerosis has complex pathogenesis encompassing a variety of components (immunologic, genetic, and environmental). The autoimmunogenicity against the host's myelin basic protein is a major contributor. An increase in myelin basic protein deimination (a post-translational modification) and a change in
Drew Marquardt et al.
Chemistry and physics of lipids, 229, 104892-104892 (2020-02-18)
We present the detailed structural analysis of polyunsaturated fatty acid-containing phospholipids namely, 1-palmitoyl-2-docosahexaenoyl-sn-glycero-3-phosphocholine (PDPC) and 1-stearoyl-2-docosahexaenoyl-sn-glycero-3-phosphocholine (SDPC). A newly developed molecular dynamics (MD) simulation parsing scheme for lipids containing fatty acids with multiple double bonds was implemented into the scattering