Merck
850472C
Avanti
18:0-22:6 PC
1-stearoyl-2-docosahexaenoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, chloroform
Synonim(y):
1-octadecanoyl-2-(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosahexaenoyl)-sn-glycero-3-phosphocholine; PC(18:0/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z))
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C48H84NO8P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
834.16
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
51191904
NACRES:
NA.25
Próba
>99% (TLC)
Formularz
liquid
opakowanie
pkg of 1 × 2.5 mL (850472C-25mg)
pkg of 2 × 20 mL (850472C-1g)
pkg of 2 × 4 mL (850472C-200mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 850472C
stężenie
10 mg/mL (850472C-25mg)
25 mg/mL (850472C-1g)
25 mg/mL (850472C-200mg)
typ lipidu
phospholipids
cardiolipins
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
18:0-22:6 PC is composed of stearoyl chain and omega-3 polyunsaturated fatty acyl chain docosahexaenoic acid (DHA), along with 22-carbons and six double bonds. 18:0-22:6 PC is an important characteristic phospholipid in human spermatozoa.
Zastosowanie
18:0-22:6 PC has been used in the preparation of small unilamellar vesicles.
Opakowanie
30 mL Amber Narrow Mouth Glass Bottle with Screw Cap (850472C-1g)
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (850472C-200mg)
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (850472C-25mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
najczęściej kupowane z tym produktem
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Liver,Kidney
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
does not flash
Temperatura zapłonu (°C)
does not flash
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Drew Marquardt et al.
Chemistry and physics of lipids, 229, 104892-104892 (2020-02-18)
We present the detailed structural analysis of polyunsaturated fatty acid-containing phospholipids namely, 1-palmitoyl-2-docosahexaenoyl-sn-glycero-3-phosphocholine (PDPC) and 1-stearoyl-2-docosahexaenoyl-sn-glycero-3-phosphocholine (SDPC). A newly developed molecular dynamics (MD) simulation parsing scheme for lipids containing fatty acids with multiple double bonds was implemented into the scattering
Comparison of phosphatidylcholines containing one or two docosahexaenoic acyl chains on properties of phospholipid monolayers and bilayers
Zerouga M, et al.
Biochimica et Biophysica Acta - Biomembranes, 1236(2), 266-272 (1995)
Phase diagram of a polyunsaturated lipid mixture: brain sphingomyelin/1-stearoyl-2-docosahexaenoyl-sn-glycero-3-phosphocholine/cholesterol
Konyakhina TM and Feigenson GW
Biochimica et Biophysica Acta - Biomembranes, 1858(1), 153-161 (2016)
Analysis of the lipid composition of human and boar spermatozoa by MALDI-TOF mass spectrometry, thin layer chromatography and 31P NMR spectroscopy
Lessig J, et al.
Comparative Biochemistry and Physiology. Part B, Biochemistry & Molecular Biology, 137(2), 265-277 (2004)
Shea Foley et al.
Biochimica et biophysica acta. Biomembranes, 1862(9), 183365-183365 (2020-05-27)
Polyunsaturated phospholipids in plasma membranes modulate order and dynamics of the lipid bilayer and influence integral membrane protein function. In this study, we investigate the effects of polyunsaturated fatty acid (PUFA) chains in phosphatidylcholine (PC) on osmotic water permeability and