Merck
850115P
Avanti
IP3(1,4,5)
Avanti Research - A Croda Brand
Synonim(y):
D-myo-inositol-1,4,5-triphosphate (ammonium salt)
Wybierz wielkość
100 μG
478,00 zł
500 μG
1930,00 zł
478,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
478,00 zł
500 μG
1930,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H24N3O15P3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
471.19
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
51191904
NACRES:
NA.25
478,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 100 μg (with stopper and crimp cap (850115P-100ug))
pkg of 1 × 500 μg (with stopper and crimp cap (850115P-500ug))
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
typ lipidu
phospholipids
cardiolipins
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O[C@H]1[C@@H]([C@H](O)[C@H](O)[C@@H](OP(O)([O-])=O)[C@@H]1OP([O-])(O)=O)OP(O)([O-])=O.[NH4+].[NH4+].[NH4+]
Zastosowanie
IP3(1,4,5) has been used as a supplement to treat purified inositol 1,4,5-trisphosphate 3-kinase A (IP3K-A) recombinant protein in kinase-Glo luminescent kinase assay.[1]
Działania biochem./fizjol.
Inositol 1,4,5-triphosphate (IP3) acts as a second messenger.[2] IP3 is capable of liberating calcium from the endoplasmic reticulum.[3] IP3 helps to modulate the interaction between IP3R-binding protein released with inositol 1,4,5-trisphosphate (IRBIT) and inositol 1,4,5-trisphosphate receptor (IP3R).[4]
Opakowanie
2 mL Amber Serum Vial with Stopper and Crimp Cap (850115P-100ug)
2 mL Amber Serum Vial with Stopper and Crimp Cap (850115P-500ug)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
No data available
Temperatura zapłonu (°C)
No data available
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Hideaki Ando et al.
The Journal of biological chemistry, 278(12), 10602-10612 (2003-01-15)
The inositol 1,4,5-trisphosphate (IP(3)) receptors (IP(3)Rs) are IP(3)-gated Ca(2+) channels on intracellular Ca(2+) stores. Herein, we report a novel protein, termed IRBIT (IP(3)R binding protein released with inositol 1,4,5-trisphosphate), which interacts with type 1 IP(3)R (IP(3)R1) and was released upon
Dongmin Lee et al.
Protein expression and purification, 97, 72-80 (2014-03-01)
Inositol 1,4,5-trisphosphate 3-kinase A (IP3K-A, alternative name: ITPKA) is a neuron-specific enzyme that converts 1,4,5-trisphosphate (IP3) into inositol 1,3,4,5-tetrakisphosphate (IP4) through its kinase domain. In addition, transient overexpression of IP3K-A induces morphological changes in dendritic spines of excitatory synapses in
Spinocerebellar ataxia type 14
Handbook of Clinical Neurophysiology, 103, 555-559 null
Jack D Thatcher
Science signaling, 3(119), tr3-tr3 (2010-04-29)
This resource provides and describes two animated lessons that illustrate inositol 1,4,5-trisphosphate signal transduction pathways. They are designed for any collegiate-level course that presents the basic steps of the prototypical pathway. Courses that might employ these animations include Introductory Biology