Merck
850113P
Avanti
IP3(1,3,4)
Avanti Research - A Croda Brand 850113P, powder
Synonim(y):
D-myo-inositol-1,3,4-trisphosphate (ammonium salt)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H24N3O15P3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
471.19
Kod UNSPSC:
51191904
NACRES:
NA.25
Próba
>97% (contains <3% IP3 with phosphorus migration, TLC)
Postać
powder
opakowanie
pkg of 1 × 100 μg (with stopper and crimp cap (850113P-100ug))
pkg of 1 × 500 μg (with stopper and crimp cap (850113P-500ug))
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 850113P
typ lipidu
phospholipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O[C@H]1[C@@H]([C@H](O)[C@H](OP(O)([O-])=O)[C@@H](OP([O-])(O)=O)[C@@H]1O)OP(O)([O-])=O.[NH4+].[NH4+].[NH4+]
Opakowanie
2 mL Amber Serum Vial with Stopper and Crimp Cap (850113P-100ug)
2 mL Amber Serum Vial with Stopper and Crimp Cap (850113P-500ug)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
No data available
Temperatura zapłonu (°C)
No data available