Kluczowe dokumenty
840525P
Avanti
SQDG
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonim(y):
sulfoquinovosyldiacylglycerol
Wybierz wielkość
1980,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
1980,00 zł
Polecane produkty
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 5 mg (840525P-5mg)
pkg of 2 × 5 mg (840525P-10mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research™ - A Croda Brand
typ lipidu
bioactive lipids
phosphoglycerides
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O[C@H]1[C@@H](OC[C@]([H])(OC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\C/C=C\C/C=C\CC)=O)O[C@H](CS(=O)([O-])=O)[C@@H](O)[C@@H]1O.[NH4+]
InChI
1S/C43H76O12S.H3N/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-20-21-23-25-27-29-31-38(44)52-33-36(34-53-43-42(48)41(47)40(46)37(55-43)35-56(49,50)51)54-39(45)32-30-28-26-24-22-19-16-14-12-10-8-6-4-2;/h5,7,11,13,17-18,36-37,40-43,46-48H,3-4,6,8-10,12,14-16,19-35H2,1-2H3,(H,
Klucz InChI
LCOQSTSHEBORLB-VKQKBWHKSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Opakowanie
Informacje prawne
najczęściej kupowane z tym produktem
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)