Merck
840031P
Avanti
08:0 PS
1,2-dioctanoyl-sn-glycero-3-phospho-L-serine (sodium salt), powder
Synonim(y):
PS(8:0/8:0)
Wybierz wielkość
10 MG
1070,00 zł
1070,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 MG
1070,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H41NO10PNa
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
533.53
Kod UNSPSC:
51191904
NACRES:
NA.25
1070,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 10 mg (840031P-10mg)
pkg of 1 × 200 mg (840031P-200mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 840031P
typ lipidu
phospholipids
cardiolipins
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H][C@@](COP([O-])(OC[C@](C([O-])=O)([H])[NH3+])=O)(OC(CCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC)=O.[Na+]
InChI
1S/C22H42NO10P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-20(24)30-15-18(33-21(25)14-12-10-8-6-4-2)16-31-34(28,29)32-17-19(23)22(26)27;/h18-19H,3-17,23H2,1-2H3,(H,26,27)(H,28,29);/q;+1/p-1/t18-,19+;/m1./s1
Klucz InChI
IOFLNDDTVDTSHA-VOMIJIAVSA-M
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 4
Ta pozycja
840030P840038P840029P
08:0 PS 1,2-dioctanoyl-sn-glycero-3-phospho-L-serine (sodium salt), powder
840031P
08:0 PS
06:0 PS 1,2-dihexanoyl-sn-glycero-3-phospho-L-serine (sodium salt), powder
840030P
06:0 PS
12:0 PS 1,2-dilauroyl-sn-glycero-3-phospho-L-serine (sodium salt), powder
840038P
12:0 PS
18:0 PS Avanti Research™ - A Croda Brand
840029P
18:0 PS
packaging
pkg of 1 × 10 mg (840031P-10mg), pkg of 1 × 200 mg (840031P-200mg)
packaging
pkg of 1 × 10 mg (840030P-10mg), pkg of 1 × 25 mg (840030P-25mg)
packaging
pkg of 1 × 10 mg (840038P-10mg), pkg of 1 × 200 mg (840038P-200mg), pkg of 1 × 25 mg (840038P-25mg)
packaging
pkg of 1 × 10 mg (840029P-10mg), pkg of 1 × 25 mg (840029P-25mg), pkg of 1 × 500 mg (840029P-500mg)
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
manufacturer/tradename
Avanti Research - A Croda Brand 840031P
manufacturer/tradename
Avanti Research - A Croda Brand 840030P
manufacturer/tradename
Avanti Research - A Croda Brand 840038P
manufacturer/tradename
Avanti Research - A Croda Brand
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Opis ogólny
Fosfatydyloseryna (PS), kwaśny fosfolipid, jest otrzymywana z soi (soja-PS), kory bydlęcej (BC-PS) i syntetycznych pochodnych. Występuje głównie u zwierząt, roślin wyższych i mikroorganizmów. Jest zlokalizowany w wewnętrznej ulotce błony plazmatycznej.[1]
Zastosowanie
08:0 PS może być stosowany jako kontrolny lipid anionowy do leczenia jaj Xenopus w celu zbadania jego wpływu na zapłodnienie.[2] Został on również użyty do utworzenia mieszanych miceli w celu zbadania lub porównania zachowania micelizacji mieszanych roztworów zwitterionowych/kationowych i kationowych gemini surfaktantów z 08:0 PS.[3]
Działania biochem./fizjol.
Fosfatydyloseryna (PS) może aktywować kinazę białkową C. Pomaga w usuwaniu komórek apoptotycznych, a także uczestniczy w agregacji płytek krwi.[4]
Opakowanie
Fiolka z zakrętką z przezroczystego szkła o pojemności 20 ml (840031P-200mg)
Zamknięta ampułka z przezroczystego szkła o pojemności 5 ml (840031P-10 mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
najczęściej kupowane z tym produktem
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Analysis of complex lipidomes
Medical Applications of Mass Spectrometry, 223-249 (2008)
Analysis of complex lipidomes
Medical Applications of Mass Spectrometry, 223-249 (2008)
Cognitive Effects of Nutraceuticals
Nutraceuticals, 29-48 (2016)
Effect of surfactant structure on the mixed micelle formation of cationic gemini-zwitterionic phospholipid systems
Naqvi AZ, et al.
Colloids and Surfaces. A, Physicochemical and Engineering Aspects, 477 (2015)
Ryan C Bates et al.
Developmental biology, 386(1), 165-180 (2013-11-26)
We report a new step in the fertilization in Xenopus laevis which has been found to involve activation of Src tyrosine kinase to stimulate phospholipase C-γ (PLC-γ) which increases inositol 1,4,5-trisphosphate (IP3) to release intracellular calcium ([Ca](i)). Molecular species analysis
Produkty
The critical micelle concentration (CMC) can be approximately defined as the lipid monomer concentration at which appreciable amounts (>5% of total) of micellar aggregates first begin to appear in the equilibrium: nM1<=>Mn
Krytyczne stężenie miceli (CMC) można w przybliżeniu zdefiniować jako stężenie monomeru lipidowego, przy którym znaczne ilości (>5% całości) agregatów micelarnych po raz pierwszy zaczynają pojawiać się w stanie równowagi: nM1<=>Mn