Merck
840030P
Avanti
06:0 PS
1,2-dihexanoyl-sn-glycero-3-phospho-L-serine (sodium salt), powder
Synonim(y):
PS(6:0/6:0)
Wybierz wielkość
10 MG
1070,00 zł
25 MG
1810,00 zł
1070,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 MG
1070,00 zł
25 MG
1810,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H33NO10PNa
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
477.42
Kod UNSPSC:
51191904
NACRES:
NA.25
1070,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 10 mg (840030P-10mg)
pkg of 1 × 25 mg (840030P-25mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 840030P
typ lipidu
phospholipids
cardiolipins
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H][C@@](COP([O-])(OC[C@](C([O-])=O)([H])[NH3+])=O)(OC(CCCCC)=O)COC(CCCCC)=O.[Na+]
InChI
1S/C18H34NO10P.Na/c1-3-5-7-9-16(20)26-11-14(29-17(21)10-8-6-4-2)12-27-30(24,25)28-13-15(19)18(22)23;/h14-15H,3-13,19H2,1-2H3,(H,22,23)(H,24,25);/q;+1/p-1/t14-,15+;/m1./s1
Klucz InChI
OPDYVXCKOQKYDZ-LIOBNPLQSA-M
Opis ogólny
Phosphatidylserine (PS) is an acidic phospholipid.[1] Approximately 15–33 mol% of PS is present in the inner leaflet of the plasma membrane.[2]
Zastosowanie
06:0 PS may be used to study its effect on α-syn (α-synuclein) oligomerization by DA (dopamine)[3] and as a phospholipid substrate to determine the kinetic parameters for phospholipase C by chromogenic assay.[4] It has also been used in the preparation of phospholipid vesicles.[5]
Działania biochem./fizjol.
Phosphatidylserine (PS) participates in several signaling pathways.[1] This membrane phospholipid controls the Akt (protein kinase B) phosphorylation process.[6]
Opakowanie
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (840030P-10mg)
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (840030P-25mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Analysis of complex lipidomes
Medical Applications of Mass Spectrometry, 223-249 (2008)
Akt-GSK3 beta Pro-survival Signaling Pathway in Cerebral Ischemic Injury
Primer on Kidney Diseases, Volume 953, 269-272 (2017)
Mingquan Guo et al.
Journal of molecular neuroscience : MN, 33(1), 67-73 (2007-09-29)
Phosphatidylserine (PS), the major acidic phospholipid class in eukaryotic biomembranes, plays an important role in various signaling pathways. We have previously demonstrated that docosahexaenoic acid (DHA, 22:6n-3) positively modulates PS biosynthesis and accumulation in neuronal cells, promoting survival. In this
Analysis of complex lipidomes
Medical Applications of Mass Spectrometry, 223-249 (2008)
Carolina Varela Chavez et al.
Cellular microbiology, 17(10), 1477-1493 (2015-04-18)
Clostridium sordellii lethal toxin (TcsL) is a potent virulence factor belonging to the large clostridial glucosylating toxin family. TcsL enters target cells via receptor-mediated endocytosis and delivers the N-terminal catalytic domain (TcsL-cat) into the cytosol upon an autoproteolytic process. TcsL-cat
Produkty
The critical micelle concentration (CMC) can be approximately defined as the lipid monomer concentration at which appreciable amounts (>5% of total) of micellar aggregates first begin to appear in the equilibrium: nM1<=>Mn
Krytyczne stężenie miceli (CMC) można w przybliżeniu zdefiniować jako stężenie monomeru lipidowego, przy którym znaczne ilości (>5% całości) agregatów micelarnych po raz pierwszy zaczynają pojawiać się w stanie równowagi: nM1<=>Mn