Kluczowe dokumenty
840028P
Avanti
17:0 PS
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonim(y):
PS(17:0/17:0)
Wybierz wielkość
1410,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
1410,00 zł
Polecane produkty
opis
1,2-diheptadecanoyl-sn-glycero-3-phospho-L-serine (sodium salt)
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 10 mg (840028P-10mg)
pkg of 1 × 25 mg (840028P-25mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research™ - A Croda Brand
typ lipidu
cardiolipins
phospholipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H][C@@](COP([O-])(OC[C@](C([O-])=O)([H])[NH3+])=O)(OC(CCCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCC)=O.[Na+]
InChI
1S/C40H78NO10P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-38(42)48-33-36(34-49-52(46,47)50-35-37(41)40(44)45)51-39(43)32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2;/h36-37H,3-35,41H2,1-2H3,(H,44,45)(H,46,47);/q;+1/p-1/t36-,37+;/m1./s1
Klucz InChI
HNPCQASYRKKJRQ-JBEIVTSCSA-M
Opis ogólny
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Opakowanie
Informacje prawne
najczęściej kupowane z tym produktem
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)