Merck
840022C
Avanti
Brain PE
Avanti Research - A Croda Brand 840022C
Synonim(y):
L-α-fosfatydyloetanoloamina (mózg, świnia)
Wybierz wielkość
25 MG
2380,00 zł
200 MG
6870,00 zł
2380,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 MG
2380,00 zł
200 MG
6870,00 zł
About This Item
Numer CAS:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
2380,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
>99% (TLC)
Formularz
liquid
opakowanie
pkg of 1 × 2.5 mL (840022C-25mg)
pkg of 2 × 4 mL (840022C-200mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 840022C
stężenie
10 mg/mL (840022C-25mg)
25 mg/mL (840022C-200mg)
typ lipidu
phosphoglycerides
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H][C@@](COP([O-])(OCC[NH3+])=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C41H80NO8P/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-40(43)47-37-39(38-49-51(45,46)48-36-35-42)50-41(44)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h18,20,39H,3-17,19,21-38,42H2,1-2H3,(H,45,46)/b20-18-/t39-/m1/s1
Klucz InChI
JQKOHRZNEOQNJE-DJEJVYNPSA-N
Opis ogólny
Zawiera ~50% lipidów eteru plazmalogenowego
Zastosowanie
PE mózgu został wykorzystany jako kofaktor wspomagający replikację wysoce zakaźnego białka prionowego (PrPSc).[1] Został on również wykorzystany do przygotowania liposomów.[2]
Opakowanie
Zamknięta ampułka z przezroczystego szkła o pojemności 5 ml (840022C-200 mg)
Zamknięta ampułka z przezroczystego szkła o pojemności 5 ml (840022C-25 mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
najczęściej kupowane z tym produktem
Numer produktu
Opis
Cennik
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Liver,Kidney
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
does not flash
Temperatura zapłonu (°C)
does not flash
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Contrasting effects of two lipid cofactors of prion replication on the conformation of the prion protein
Srivastava S and Baskakov IV
Testing, 10(6), e0130283-e0130283 (2015)
Preserving prion strain identity upon replication of prions in vitro using recombinant prion protein
Makarava N, et al.
Acta Neuropathologica Communications, 6(1), 92-92 (2018)
Saurabh Srivastava et al.
PloS one, 10(6), e0130283-e0130283 (2015-06-20)
Recent studies introduced two experimental protocols for converting full-length recombinant prion protein (rPrP) purified from E.coli into the infectious prion state (PrPSc) with high infectivity titers. Both protocols employed protein misfolding cyclic amplification (PMCA) for generating PrPSc de novo, but
Arupratan Das et al.
Nature cell biology, 14(3), 304-310 (2012-02-22)
Lipid asymmetry at the plasma membrane is essential for such processes as cell polarity, cytokinesis and phagocytosis. Here we find that a lipid flippase complex, composed of Lem3, Dnf1 or Dnf2, has a role in the dynamic recycling of the
Gillian L Dornan et al.
Structure (London, England : 1993), 28(2), 145-156 (2019-12-14)
The class I phosphoinositide 3-kinases (PI3Ks) are key signaling enzymes composed of a heterodimer of a p110 catalytic subunit and a p85 regulatory subunit, with PI3K mutations being causative of multiple human diseases including cancer, primary immunodeficiencies, and developmental disorders.