Kluczowe dokumenty
810611P
Avanti
CNO
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonim(y):
25-doxyl-cholesterol
Wybierz wielkość
3110,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
3110,00 zł
Polecane produkty
Formularz
powder
skład
(contains 10-15% of the ring-opened ketone, TLC)
opakowanie
pkg of 1 × 1 mg (810611P-1mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research™ - A Croda Brand
typ lipidu
ESR probes
ESR probes
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H][C@](CC[C@]1([C@](CC=C2C[C@H](CC[C@]32C)O)4[H])[H])([C@]1(CC[C@@]43[H])C)[C@H](C)CCCC5(OCC(C)(C)N5[O])C
InChI
1S/C30H50NO3/c1-20(8-7-15-30(6)31(33)27(2,3)19-34-30)24-11-12-25-23-10-9-21-18-22(32)13-16-28(21,4)26(23)14-17-29(24,25)5/h9,20,22-26,32H,7-8,10-19H2,1-6H3/t20-,22+,23?,24-,25?,26?,28+,29-,30?/m1/s1
Klucz InChI
VPKXVMQRURBFJA-AQHLAHBHSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Opakowanie
Informacje prawne
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)