Merck
810259C
Avanti
TopFluor Oleic Acid
Avanti Research - A Croda Brand, chloroform solution
Synonim(y):
Kwas N-(4-topfluorobutanoilo)-aminooktadec-9-enowy
Wybierz wielkość
1 MG
2220,00 zł
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 MG
2220,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C35H54BF2N3O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
613.63
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
99% (TLC)
Formularz
chloroform solution
opakowanie
pkg of 1 × 1 mg (810259C-1MG)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
stężenie
1 mg/mL in chloroform (810259C-1MG)
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CC1=CC(C)=[N+]2C1=C(CCCC(NCCCCCCCC/C=C\CCCCCCCC(O)=O)=O)C3=C(C)C=C(C)N3[B-]2(F)F
Opis ogólny
TopFluor to difluorek dipirrometenoboronu kwasu undekanowego. Służy do znakowania lipidów. Fluorescencyjne lipidy są szeroko stosowane w obrazowaniu na żywo w hodowlach komórkowych i modelach zwierzęcych. TopFluor jest zielonym wariantem BODIPY (fluorescencyjnego znacznika dla lipidów). TopFluor ma dwie dodatkowe grupy metylowe w porównaniu do boro-dipirrometenu (BODIPY), a węgiel 1 jego centralnego pierścienia jest związany z koniugatem lipidowym. Tworzy cząsteczkę w kształcie litery T w przeciwieństwie do liniowej cząsteczki utworzonej przez BODIPY FL- kwasy tłuszczowe FA).[1]
Opakowanie
Fiolka z zakrętką z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (810259C-1MG)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
TopFluor is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
An HPLC-CAD/fluorescence lipidomics platform using fluorescent fatty acids as metabolic tracers
Quinlivan VH, et al.
Journal of Lipid Research, 58(5), 1008-1020 (2017)