Key Documents
19123
Nile Red
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥97.0% (HPLC)
Synonim(y):
Nile Blue A Oxazone
About This Item
Polecane produkty
linia produktu
BioReagent
Poziom jakości
Próba
≥97.0% (HPLC)
Postać
solid
mp
203-205 °C (lit.)
205-215 °C
λmaks.
553 nm
fluorescencja
λex 530 nm; λem 635 nm in methanol
przydatność
suitable for fluorescence
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CCN(CC)c1ccc2N=C3C(Oc2c1)=CC(=O)c4ccccc34
InChI
1S/C20H18N2O2/c1-3-22(4-2)13-9-10-16-18(11-13)24-19-12-17(23)14-7-5-6-8-15(14)20(19)21-16/h5-12H,3-4H2,1-2H3
Klucz InChI
VOFUROIFQGPCGE-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Opakowanie
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
By altering the physicochemical properties, smart or intelligent drug delivery systems can be designed to deliver therapeutic molecules on-demand. Learn more about the application of stimuli-responsive materials in drug delivery.