Kluczowe dokumenty
810176C
Avanti
18:1-12:0 NBD PA
Avanti Research - A Croda Brand 810176C
Synonim(y):
1-oleoilo-2-{12-[(7-nitro-2-1,3-benzoksadiazol-4-ylo)amino]dodekanoilo}-sn-glicero-3-fosforan (sól amonowa)
Wybierz wielkość
1 MG
1160,00 zł
1160,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 MG
1160,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C39H68N5O11P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
813.96
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
1160,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
>99% (TLC)
Formularz
liquid
opakowanie
pkg of 1 × 1 mL (810176C-1mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 810176C
stężenie
1 mg/mL (810176C-1mg)
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Kwas fosfatydowy (PA) jest prostym anionowym fosfolipidem błonowym.[1] Amfipatyczny fosfolipid zawiera polarną grupę czołową i dwa długie hydrofobowe łańcuchy acylowe.[2] NBD PA jest sondą fluorescencyjną zawierającą 7-nitrobenz-2-oksa-1,3-diazol-4-ylo (NBD) połączony z kwasem tłuszczowym sn-2 PA.[3]
Zastosowanie
18:1-12:0 NBD PA lub 1-oleoilo-2-{12-[(7-nitro-2-1,3-benzoksadiazol-4-ylo)amino]dodekanoilo}-sn-glicero-3-fosforan(sól amonowa) został użyty w liposomach-dawcach do testu aktywności przenoszenia kwasu fosfatydowego (PA).[4] Może być stosowany: w przygotowaniu małych pęcherzyków jednokomórkowych PA (SUV) w celu określenia translokacji lizosomalnej ssaczego celu kompleksu rapamycyny 1 (mTORC1).[5] Może być stosowany w testach wychwytu NBD-PA i NBD fosfatydylocholiny[6] oraz do pomiaru specyficzności transferu lipidów mutantów Ups1.[7]
Działania biochem./fizjol.
Kwas fosfatydowy (PA) ma kluczowe znaczenie dla sygnalizacji wewnątrzkomórkowej zaangażowanej w różne procesy komórkowe, w tym transport błonowy i hiperaktywację plemników.[1] PA reaguje z wodą i innymi fosfolipidami, tworząc odpowiednio dwuwarstwy lipidowe i wieloskładnikowe.[2]
Opakowanie
Fiolka z zakrętką z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (810176C-1mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Liver,Kidney
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Bioactive Lipids
An Introduction to Biological Membranes, 453-478 (2016)
Molecular mechanism of mitochondrial phosphatidate transfer by Ups1
Lu J, et al.
Communications biology null
Aster-B coordinates with Arf1 to regulate mitochondrial cholesterol transport
Andersen JP, et al.
Molecular Metabolism null
Phosphatidic acid drives mTORC1 lysosomal translocation in the absence of amino acids
Frias MA, et al.
Test null
Structural determinants of lipid specificity within Ups/PRELI lipid transfer proteins
Miliara X, et al.
Nature Communications null