Kluczowe dokumenty
800816C
Avanti
16:0 DG
1,2-dipalmitoyl-sn-glycerol, chloroform
Synonim(y):
1,2-diheksadekanoilo-sn-glicerol; DG(16:0/16:0/0:0)
Wybierz wielkość
10 MG
498,00 zł
498,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 MG
498,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C35H68O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
568.91
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
498,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
>99% (TLC)
Formularz
liquid
opakowanie
pkg of 1 × 5 mL (800816C-10mg)
pkg of 1 × 5 mL (800816C-25mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 800816C
stężenie
2 mg/mL (800816C-10mg)
5 mg/mL (800816C-25mg)
typ lipidu
neutral lipids
neutral glycerides
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O(C(COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC)CO)C(=O)CCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C35H68O5/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-34(37)39-32-33(31-36)40-35(38)30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h33,36H,3-32H2,1-2H3
Klucz InChI
JEJLGIQLPYYGEE-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
16:0 DG (1,2-dipalmitoilo-sn-glicerol) to diacyloglicerol o dłuższych łańcuchach acylowych.[1]
W sygnalizacji biochemicznej diacyloglicerol (DAG) funkcjonuje jako drugi lipid sygnalizacyjny i jest produktem hydrolizy fosfolipidu PIP2 (fosfatydyloinozytolobisfosforanu) przez enzym fosfolipazę C (PLC) (enzym związany z błoną), który w tej samej reakcji wytwarza trisfosforan inozytolu (IP3). Chociaż trisfosforan inozytolu (IP3) dyfunduje do cytozolu, DAG pozostaje w błonie plazmatycznej ze względu na swoje właściwości hydrofobowe. IP3 stymuluje uwalnianie jonów wapnia z gładkiego retikulum endoplazmatycznego, podczas gdy DAG jest fizjologicznym aktywatorem kinazy białkowej C (PKC). Produkcja DAG w błonie ułatwia translokację PKC z cytozolu do błony plazmatycznej.[2][3][4][5]
Diacyloglicerol naśladuje działanie promujących nowotwory związków estrów florbolowych.
Zastosowanie
16:0 DG został użyty do spike próbek mózgu do analizy spektrometrycznej.[6] Może być stosowany jako źródło diacyloglicerolu w teście enzymatycznym O-acylotransferazy diacyloglicerolowej 1 (DGAT1) w ludzkich komórkach białaczkowych K562[7] oraz w rekonstytucji liposomów Golgiego.[1]
Działania biochem./fizjol.
16:0 DG (1,2-dipalmitoilo-sn-glicerol) nie zapobiega późnemu rozszczepieniu w błonie Golgiego.[1]
Opakowanie
30 ml bursztynowa wąska szklana butelka z zakrętką (800816C-10mg)
30 ml bursztynowa wąska szklana butelka z zakrętką (800816C-25mg)
Przechowywanie i stabilność
Diacyloglicerole są wygodnie przechowywane w roztworach chloroformu w szklanych fiolkach z zakrętkami wyłożonymi PTFE w temperaturze -20°C. W tych warunkach migracja acylowa jest minimalna. Podczas obchodzenia się z roztworami chloroformu należy unikać plastiku.
Inne uwagi
Dostarczanie do komórek:
Wysuszyć próbki diacyloglicerolu w chloroformie, używając strumienia azotu. Rozpuścić pozostałość w odpowiedniej objętości etanolu lub DMSO, a następnie rozcieńczyć do pożądanego środowiska wodnego.
Efektywne stężenie:
Większość odpowiedzi biologicznych nasyca się przy 20 do 250 μM sn-1,2-dioktanoiloglicerolu. Tylko izomery sn-1,2 wydają się być aktywne.
Środki ostrożności: Ponieważ krótkołańcuchowe diacyloglicerole naśladują działanie promujących nowotwory diestrów florbolowych w wielu układach biologicznych, należy zachować szczególną ostrożność podczas obchodzenia się z nimi. Traktowanie roztworów, naczyń i innych artykułów 1N NaOH przed myciem lub wyrzuceniem zniszczy diacyloglicerole.
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Liver,Kidney
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Probing the global cellular responses to lipotoxicity caused by saturated fatty acids
Piccolis M, et al.
Molecular Cell, 74(1), 32-44 (2019)
Quantification of signaling lipids by nano-electrospray ionization tandem mass spectrometry (Nano-ESI MS/MS)
Haag M, et al.
Metabolites, 2(1), 57-76 (2012)
PTPsigma inhibitors promote hematopoietic stem cell regeneration
Zhang Y, et al.
Nature Communications, 10(1), 1-15 (2019)
B R Ganong et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 83(5), 1184-1188 (1986-03-01)
The specificity of protein kinase C activation by sn-1,2-diacylglycerols and analogues was investigated by using a Triton X-100 mixed micellar assay [Hannun, Y. A., Loomis, C. R. & Bell, R. M. (1985) J. Biol. Chem. 260, 10039-10043]. Analogues containing acyl
Specificity and Mechanism of Protein Kinase C Activation by sn-1,2-diacylglycerols.
Ganong BR, et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 83, 1184-1188 (1986)