Kluczowe dokumenty
C2162700
Ciclopirox olamine
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
6-Cyclohexyl-1-hydroxy-4-methyl-2(1H)-pyridone ethanolammonium salt
Wybierz wielkość
664,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
664,00 zł
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
ciclopirox
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
ciąg SMILES
NCCO.CC1=CC(=O)N(O)C(=C1)C2CCCCC2
InChI
1S/C12H17NO2.C2H7NO/c1-9-7-11(13(15)12(14)8-9)10-5-3-2-4-6-10;3-1-2-4/h7-8,10,15H,2-6H2,1H3;4H,1-3H2
Klucz InChI
MBRHNTMUYWQHMR-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Opakowanie
Inne uwagi
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)