Kluczowe dokumenty
810166P
Avanti
18:1-12:0 NBD PG
Avanti Research - A Croda Brand 810166P, powder
Synonim(y):
1-oleoilo-2-{12-[(7-nitro-2-1,3-benzoksadiazol-4-ylo)amino]dodekanoilo}-sn-glicero-3-[fosforac-(1-glicerol)] (sól amonowa)
Wybierz wielkość
1 MG
1160,00 zł
1160,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 MG
1160,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C42H74N5O13P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
888.04
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
1160,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 1 mg (810166P-1mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 810166P
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Fosfatydyloglicerol (PG) jest anionowym fosfolipidem[1]. Fosfatydyloglicerol (PG) znajduje się głównie w surfaktancie płucnym i jest zlokalizowany w pęcherzykach płucnych.(6) Fosfoglicerol nitrobenzoksadiazolowy (NBD PG) jest fluorescencyjnym analogiem z fluoroforem, 7-nitrobenz-2-oksa-1,3-diazol-4-ylo (NBD) połączonym z łańcuchem kwasu tłuszczowego fosfatydyloglicerolu.[2]
Zastosowanie
18:1-12:0 NBD PG można wykorzystać do badania wykorzystania fluorescencji jako sposobu śledzenia nanocząstek złota (GNP) w żywych komórkach.[3]
Działania biochem./fizjol.
Fosfatydyloglicerol (PG) jest zaangażowany w mechanizm zapalny i zapewnia ochronę przed infekcją wirusową.(6) Przyczynia się również do aktywności fotosyntetycznej poprzez utrzymanie strukturalnego aparatu fotosyntetycznego.[4]
Opakowanie
Fiolka z zakrętką z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (810166P-1mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Direct Evidence for Requirement of Phosphatidylglycerol in Photosystem II of Photosynthesis
Hagio M, et al.
Plant Physiology null
Tandem mass spectrometry of novel ether-linked phospholipid analogs of anionic pulmonary surfactant phospholipids
Fickes R, et al.
Rapid Communications in Mass Spectrometry null
Phosphatidylglycerol is Essential for the Development of Thylakoid Membranes in Arabidopsis thaliana
Hagio M, et al.
Plant & Cell Physiology null
Lipid-coated gold nanoparticles promote lamellar body formation in A549 cells
MeijingW and Nils OP
Biochimica et biophysica acta. General subjects null
Specificity of the transport of lipid II by FtsW in Escherichia coli
Mohammadi T
Journal of biological and chemical chronicles null