Kluczowe dokumenty
810133C
Avanti
18:1-12:0 NBD PC
Avanti Research - A Croda Brand 810133C
Synonim(y):
1-Oleoyl-2-[12-[(7-nitro-2-1,3-benzoxadiazol-4-yl)amino]dodecanoyl]-sn-Glycero-3-Phosphocholine
Wybierz wielkość
1 MG
846,00 zł
5 MG
1250,00 zł
846,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 MG
846,00 zł
5 MG
1250,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C44H76N5O11P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
882.07
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
846,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
>99% (TLC)
Formularz
liquid
opakowanie
pkg of 1 × 1 mL (810133C-1mg)
pkg of 5 × 1 mL (810133C-5mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 810133C
stężenie
1 mg/mL (810133C-1mg)
1 mg/mL (810133C-5mg)
typ lipidu
fluorescent lipids
phospholipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Fosfatydylocholina (PC) jest głównym metabolitem w metabolizmie glicerolipidów eukariontów,[1] syntetyzowanym głównie w wątrobie.[2] Jest głównym składnikiem lipoprotein, żółci i surfaktantu płucnego.[2] NBD PC zawiera 7-nitrobenz-2-oksa-1,3-diazol-4-ylo (NBD) kowalencyjnie przyłączony do fosfatydylocholiny.[3]
Zastosowanie
18:1-06:0 NBD PC nadaje się do:
  • generowania gigantycznych pęcherzyków jednocząsteczkowych (GUV) poddawanych mikroskopii fluorescencyjnej[4]
  • znakowania dwuwarstw lipidowych utworzonych przez fuzję pęcherzyków w celu zbadania dystrybucji lipidów za pomocą mikroskopii fluorescencyjnej[5]
  • przygotowanie kulek pokrytych fosfolipidami[6]
Działania biochem./fizjol.
7-nitrobenz-2-oksa-1,3-diazol-4-ylofosfatydylocholina (NBD PC) działa jako fluorescencyjny analog w błonach biologicznych w celu badania procesów komórkowych.[3]
Opakowanie
Fiolka z zakrętką z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (810133C-1mg)
Fiolka z zakrętką z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (810133C-5mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Liver,Kidney
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Laura K Cole et al.
Biochimica et biophysica acta, 1821(5), 754-761 (2011-10-08)
Phosphatidylcholine (PC) is the major phospholipid component of all plasma lipoprotein classes. PC is the only phospholipid which is currently known to be required for lipoprotein assembly and secretion. Impaired hepatic PC biosynthesis significantly reduces the levels of circulating very
Wan-Chen Lin et al.
Biophysical journal, 90(1), 228-237 (2005-10-11)
A fundamental attribute of cell membranes is transmembrane asymmetry, specifically the formation of ordered phase domains in one leaflet that are compositionally different from the opposing leaflet of the bilayer. Using model membrane systems, many previous studies have demonstrated the
Henry A Boumann et al.
Biochimica et biophysica acta, 1788(7), 1444-1451 (2009-04-21)
Anammox bacteria that are capable of anaerobically oxidizing ammonium (anammox) with nitrite to nitrogen gas produce unique membrane phospholipids that comprise hydrocarbon chains with three or five linearly condensed cyclobutane rings. To gain insight into the biophysical properties of these
Sang-Yeob Kim et al.
PloS one, 12(4), e0174603-e0174603 (2017-04-05)
The removal of unwanted or damaged cells by phagocytes is achieved via a finely regulated cleaning process called efferocytosis. To characterize the mechanisms through which phagocytes control the intake of apoptotic cells, we investigated how the phagocyte's appetite for engulfed
Haijia Yu et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 113(16), 4362-4367 (2016-04-05)
Organelles are in constant communication with each other through exchange of proteins (mediated by trafficking vesicles) and lipids [mediated by both trafficking vesicles and lipid transfer proteins (LTPs)]. It has long been known that vesicle trafficking can be tightly regulated