Kluczowe dokumenty
810131C
Avanti
16:0-12:0 NBD PC
Avanti Research - A Croda Brand 810131C
Synonim(y):
1-palmitoilo-2-{12-[(7-nitro-2-1,3-benzoksadiazol-4-ylo)amino]dodekanoilo}-sn-glicero-3-fosfocholina
Wybierz wielkość
1 MG
846,00 zł
5 MG
1250,00 zł
846,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 MG
846,00 zł
5 MG
1250,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C42H74N5O11P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
856.04
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
846,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
>99% (TLC)
Formularz
liquid
opakowanie
pkg of 1 × 1 mL (810131C-1mg)
pkg of 5 × 1 mL (810131C-5mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 810131C
stężenie
1 mg/mL (810131C-1mg)
1 mg/mL (810131C-5mg)
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Fosfatydylocholina (PC) jest powszechnym fosfolipidem występującym u eukariontów i głównym metabolitem metabolizmu glicerolipidów.[1] Jest istotnym składnikiem warstwy śluzowej okrężnicy.[2] NBD PC jest fluorescencyjnie znakowanym lipidem z 7-nitrobenz-2-oksa-1,3-diazol-4-ylem (NBD) przyłączonym do fosfatydylocholiny.[3]
Zastosowanie
16:0-12:0 NBD PC został użyty jako marker fluorescencyjny do badania adsorpcji hialuronianu (HA) na dwuwarstwie 1,2-dipalmitoilo-sn-glicero-3-fosfocholiny (DPPC) osadzonej na powierzchni krzemionki za pomocą mikroskopii fluorescencyjnej.[4] Może być również stosowany
  • w technologii opartej na chipach mikroprzepływowych w celu wykazania separacji fosfolipidów znakowanych fluoroforami i monitorowania aktywności enzymów modyfikujących lipidy[5]
  • jako fluorofor dla DPPC w eksperymentach odzyskiwania fluorescencji[6]
  • jako substrat do testowania aktywności skramblazy[7]
Działania biochem./fizjol.
7-nitrobenz-2-oksa-1,3-diazol-4-ylofosfatydylocholina (NBD PC) jest przydatna w badaniu procesów komórkowych, ponieważ działa jako fluorescencyjny analog w błonach lipidowych i przejściach fazowych fosfolipidów.[3]
Opakowanie
Fiolka z zakrętką z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (810131C-1mg)
Fiolka z zakrętką z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (810131C-5mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Liver,Kidney
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Thomas Zander et al.
Colloids and surfaces. B, Biointerfaces, 142, 230-238 (2016-03-10)
The superior lubrication properties of synovial joints have inspired many studies aiming at uncovering the molecular mechanisms which give rise to low friction and wear. However, the mechanisms are not fully understood yet, and, in particular, it has not been
C Scomparin et al.
The European physical journal. E, Soft matter, 28(2), 211-220 (2008-12-23)
The diffusion law of DMPC and DPPC in Supported Lipid Bilayers (SLB), on different substrates, has been investigated in details by Fluorescence Recovery After Patterned Photobleaching (FRAPP). Over micrometer length scales, we demonstrate the validity of a purely Brownian diffusive
Ellen C Wrobel et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 22(11), 6154-6166 (2020-03-04)
The antibacterial activity of a calixarene derivative, p-tert-butylcalix[6]arene (Calix6), was assessed and was shown not to inhibit the growth of E. coli, S. aureus and B. subtilis bacteria. With the aim of gaining more insights into the absence of antibacterial
R Derradi et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 35(47), 15232-15241 (2019-11-09)
Matrix vesicles (MVs) are a special class of extracellular vesicles that drive bone and dentin mineralization by providing the essential enzymes and ions for the nucleation and propagation of mineral crystals. Tissue-nonspecific alkaline phosphatase (TNAP) is an integral protein of
Yulia Y Tyurina et al.
The Journal of biological chemistry, 282(11), 8498-8509 (2007-01-19)
Macrophage recognition of apoptotic cells depends on externalization of phosphatidylserine (PS), which is normally maintained within the cytosolic leaflet of the plasma membrane by aminophospholipid translocase (APLT). APLT is sensitive to redox modifications of its -SH groups. Because activated macrophages