Kluczowe dokumenty
810130C
Avanti
16:0-06:0 NBD PC
Avanti Research - A Croda Brand 810130C
Synonim(y):
1-palmitoilo-2-{6-[(7-nitro-2-1,3-benzoksadiazol-4-ylo)amino]heksanoilo}-sn-glicero-3-fosfocholina
Wybierz wielkość
1 MG
846,00 zł
5 MG
1250,00 zł
846,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 MG
846,00 zł
5 MG
1250,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C36H62N5O11P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
771.88
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
846,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
>99% (TLC)
Formularz
liquid
opakowanie
pkg of 1 × 1 mL (810130C-1mg)
pkg of 5 × 1 mL (810130C-5mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 810130C
stężenie
1 mg/mL (810130C-1mg)
1 mg/mL (810130C-5mg)
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Fosfocholina jest uważana za cząsteczkę prekursorową. Powstaje podczas rozpadu metabolizmu fosfatydylocholiny (PC).[1] 16:0-06:0 NBD PC jest fluorescencyjnym lipidem.[2]
Zastosowanie
16:0-06:0 NBD PC I odpowiedni do stosowania:
  • w przygotowaniu fluorescencyjnych dwuwarstw w fazie płynnej[2]
  • do przygotowania liposomów/małych pęcherzyków jednokomórkowych (SUV)[3]
  • jako substrat w teście enzymatycznym in vitro enzymu syntazy kwasu lipotejchojowego (LTA) (LtaS) w celu określenia specyficzności enzymu[4]
Opakowanie
Fiolka z zakrętką z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (810130C-1mg)
Fiolka z zakrętką z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (810130C-5mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Liver,Kidney
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Role of the biomolecular interactions in the structure and tribological properties of synovial fluid
Mirea DA, et al.
Tribology International, 59, 302-311 (2013)
Biology-cancer metabolic phenotype
Culf MC
NMR Metabolomics in Cancer Research, 59, 15-138 (2013)
Osmotic stress adaptation in Lactobacillus casei BL23 leads tostructural changes in the cell wall polymer lipoteichoic acid
Palomino MM, et al.
Microbiology, 159(11), 2416-2426 (2013)
Alexander Ohmann et al.
Nature communications, 9(1), 2426-2426 (2018-06-23)
Mimicking enzyme function and increasing performance of naturally evolved proteins is one of the most challenging and intriguing aims of nanoscience. Here, we employ DNA nanotechnology to design a synthetic enzyme that substantially outperforms its biological archetypes. Consisting of only
Kevin N Baumann et al.
ACS nano, 14(2), 2316-2323 (2020-01-25)
The self-assembly of the protein clathrin on biological membranes facilitates essential processes of endocytosis and has provided a source of inspiration for materials design by the highly ordered structural appearance. By mimicking the architecture of the protein building blocks and