800814P
Avanti
14:0 DG
1,2-dimyristoyl-sn-glycerol, powder
Synonim(y):
1,2-ditetradecanoyl-sn-glycerol; DG(14:0/14:0/0:0)
Wybierz wielkość
498,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
498,00 zł
Polecane produkty
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 10 mg (800814P-10mg)
pkg of 1 × 25 mg (800814P-25mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research™ - A Croda Brand 800814P
typ lipidu
neutral glycerides
neutral lipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O([C@H](COC(=O)CCCCCCCCCCCCC)CO)C(=O)CCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C31H60O5/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-30(33)35-28-29(27-32)36-31(34)26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h29,32H,3-28H2,1-2H3/t29-/m0/s1
Klucz InChI
JFBCSFJKETUREV-LJAQVGFWSA-N
Opis ogólny
Diacylglycerol mimicks the effects of the tumor-promoting compounds phorbol esters.
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Opakowanie
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Dry samples of diacylglycerol in chloroform, using a stream of nitrogen. Dissolve the residue in an appropriate volume of ethanol or DMSO, then dilute to the desired aqueous medium.
Most biological responses saturate at 20 to 250 μM sn-1,2-dioctanoylglycerol. Only sn-1,2 isomers appear to be active.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)