Przejdź do
SMB00509
1,2-Dimyristoyl-sn-glycerol
≥95%
Synonim(y):
(S)-1,2-Dimyristin, (S)-Glycerol 1,2-dimyristate, 1,2-Ditetradecanoyl-sn-glycerol, DMG
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1030,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C31H60O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
512.81
UNSPSC Code:
12352211
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1808871
1030,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥95%
form
powder
functional group
ketone
lipid type
neutral glycerides
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCC(OC[C@H](CO)OC(CCCCCCCCCCCCC)=O)=O
InChI
1S/C31H60O5/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-30(33)35-28-29(27-32)36-31(34)26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h29,32H,3-28H2,1-2H3/t29-/m0/s1
InChI key
JFBCSFJKETUREV-LJAQVGFWSA-N
Application
1,2-Dimyristoyl-sn-glycerol (1,2-ditetradecanoyl-sn-glycerol) may be used as a reactant in the preparation of 1,2-[13,13-2H2]dimyristoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine and sodium 1,2-ditetradecanoyl-sn-glycer-3-yl phenyl phosphate.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
800814PP5693P2663
14:0 DG 1,2-dimyristoyl-sn-glycerol, powder
Avanti
800814P
14:0 DG
description
≥95%
description
1,2-dimyristoyl-sn-glycerol, powder
description
synthetic, ≥99%
description
≥99%
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
biological source
synthetic
biological source
-
assay
≥95%
assay
>99% (TLC)
assay
≥99%
assay
≥99%
functional group
ketone
functional group
-
functional group
amine, ester
functional group
-
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)