Merck
699855P
Avanti
3D-(6-acyl) PHAD
Avanti Research - A Croda Brand
Synonim(y):
Monophosphoryl Hexa-acyl Lipid A, 3-Deacyl (Synthetic)
Wybierz wielkość
1 MG
1110,00 zł
5 MG
4450,00 zł
699855P-10MG
10 100,00 zł
699855P-25MG
20 890,00 zł
1110,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 MG
1110,00 zł
5 MG
4450,00 zł
699855P-10MG
10 100,00 zł
699855P-25MG
20 890,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C96H184N3O21P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1747.47
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
1110,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
>99% (HPLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 1 mg (699855P-1mg)
pkg of 1 × 10 mg (699855P-10MG)
pkg of 1 × 10 mg (699855P-25MG)
pkg of 1 × 5 mg (699855P-5mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
Zastosowanie
vaccine development
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O[C@H]([C@@H](CO[C@@H]([C@@H]1NC(C[C@H](OC(CCCCCCCCCCCCC)=O)CCCCCCCCCCC)=O)O[C@H](CO)[C@@H](OP([O-])(O)=O)[C@@H]1OC(C[C@H](OC(CCCCCCCCCCCCC)=O)CCCCCCCCCCC)=O)O[C@H](O)[C@@H]2NC(C[C@H](OC(CCCCCCCCCCCCC)=O)CCCCCCCCCCC)=O)[C@@H]2O.[NH4+]
InChI
1S/C96H181N2O21P.H3N/c1-7-13-19-25-31-37-40-46-52-58-64-70-85(102)113-78(67-61-55-49-43-34-28-22-16-10-4)73-83(100)97-89-92(107)91(106)82(116-95(89)108)77-112-96-90(98-84(101)74-79(68-62-56-50-44-35-29-23-17-11-5)114-86(103)71-65-59-53-47-41-38-32-26-20-1
Klucz InChI
BKGJOWVNLQLVQX-ZLHZNJIMSA-N
Opis ogólny
Vaccination is well-accepted as an effective method to prevent infections by mounting pathogen-specific immune responses prior to the infection. Usually, immunization with vaccine antigens alone is not able to induce robust or long-lasting immune responses — resulting in failure of protective immunity against infections. Thus, adjuvants are required to enhance cellular or humoral immune responses upon immunization. Because vaccine adjuvants using Lipid A have proven to be safe and effective in inducing Th-1 type immune responses to heterologous proteins in animal and human vaccines, Avanti developed Phosphorylated HexaAcyl Disaccharide (PHAD), the first fully synthetic monophosphoryl Lipid A available for use as an adjuvant in human vaccines.
Zastosowanie
3D-(6-acyl) PHAD has been used:
  • as a synthetic adjuvant in human papillomavirus (HPV) and virus-like particles (VLPs)-based HPV vaccine preparations[1]
  • as a component of liposomes for immunizing mice with P. falciparum (Pfs25) malaria transmission-blocking vaccine antigen candidate[2]
  • in liposome preparation for the generation of army liposome formulation (ALF) for human immunodeficiency (HIV) gp140 antigen immunization studies in mice[3]
Opakowanie
Fiolka z zakrętką z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (699855P-10MG); Fiolka z zakrętką z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (699855P-25MG)
2 mL Amber Glass Crimp Cap Vial (699855P-1mg)
2 mL Amber Glass Crimp Cap Vial (699855P-5mg)
Inne uwagi
For R&D use only. Not for drug, household, or other uses.
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
PHAD is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
No data available
Temperatura zapłonu (°C)
No data available
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Immune response to antigen adsorbed to aluminum hydroxide particles: Effects of co-adsorption of ALF or ALFQ adjuvant to the aluminum-antigen complex
Beck Z, et al.
Journal of Controlled Release : Official Journal of the Controlled Release Society, 275, 12-19 (2018)
Shuai Shao et al.
Annals of biomedical engineering (2019-12-14)
A vaccine that induces broadly neutralizing antibodies (bnAbs) against the human immunodeficiency virus (HIV) would be instrumental in controlling the disease. The membrane proximal external region (MPER) peptide is an appealing antigen candidate since it is conserved and is the
A malaria vaccine adjuvant based on recombinant antigen binding to liposomes
Huang WC, et al.
Nature Nanotechnology, 13(12), 1174-1181 (2018)
Immunogenicity of HPV and HBV vaccines: adjuvanticity of synthetic analogs of monophosphoryl lipid A combined with aluminum hydroxide
Taleghani N, et al.
Acta Pathologica, Microbiologica et Immunological Scandinavica, 127(3), 150-157 (2019)