Kluczowe dokumenty
610006
Avanti
PC Membranes 0.2um
Avanti Research - A Croda Brand
Synonim(y):
Extruder PC Membrane, Polycarbonate Membranes 0.2μm 19mm (100/pk)
Wybierz wielkość
1 EA
718,00 zł
718,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
718,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
40161507
NACRES:
NB.24
718,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
temp. przechowywania
room temp
Opis ogólny
PC Membranes are filter membranes with smooth and flat surfaces, with track-etched uniform cylindrical pores.[1]
Polycarbonate Membrane for Avanti′s Mini-Extruder.
Watch the video to learn more about the Avanti Research Mini-Extruder.
Zastosowanie
PC Membranes 0.2um has been used to extrude large unilamellar vesicles.[2]
Działania biochem./fizjol.
PC Membrane exhibits fine mechanical properties, chemical stability, and non-auto fluorescent properties.[3] It is extensively used for the identification of various bacteria by immunofluorescent direct count method.[3]
Komponenty
Whatman® Nuclepore Polyester Drain Discs 10417004
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Synthesis, lipid membrane incorporation, and ion permeability testing of carbon nanotube porins
Tunuguntla RH, et al.
Nature Protocols, 11(10), 2029-2029 (2016)
Response of MG63 osteoblast-like cells onto polycarbonate membrane surfaces with different micropore sizes
Lee SJ, et al.
Biomaterials, 25(19), 4699-4707 (2004)
Highly sensitive detection of Salmonella typhi using surface aminated polycarbonate membrane enhanced-ELISA
Jain S, et al.
Biosensors And Bioelectronics, 31(1), 37-43 (2012)