Kluczowe dokumenty
Z373427
Sigma-Aldrich
LiposoFast Liposome Factory
pore size 200 nm, polycarbonate membrane
Wybierz wielkość
50 EA
378,00 zł
378,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 EA
378,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.22
378,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
polycarbonate membrane
sterylność
non-sterile
wielkość porów
200 nm
Opis ogólny
Fast, efficient formation of uniform-sized, unilamellar liposomes. The principle is simple: a lipid emulsion is repeatedly extruded through a porous polycarbonate membrane, forced back and forth by specially modified gas-tight syringes attached to the membrane support capsule. With the syringes provided, unit has 0.5 mL capacity and virtually zero dead volume. Membranes from 100 to 400 nm pore size available.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. what is the diameter of the filter paper
    1 answer
    1. The diameter is 19 mm.