Kluczowe dokumenty
610023
Avanti
Extruder Set Without Holder/Heating Block
Avanti Research - A Croda Brand
Synonim(y):
Extruder Set Without Holder/Heating Block
Wybierz wielkość
1 EA
3190,00 zł
3190,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
3190,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
23151503
NACRES:
NB.51
3190,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Właściwości
Extruder Set without Block
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
temp. przechowywania
room temp
Opis ogólny
API 972: Extruder Kit Box (9-3/16" x 7-3/16" x 2-7/8")
The Avanti Mini-Extruder allows researchers and scientists to prepare large, unilamellar vesicles by extrusion (LUVET) in an efficient, rapid manner. See brochure under Downloads for additional information.
Watch the video to learn more about the Avanti Research Mini-Extruder.
Zastosowanie
Extruder Set without holder/heating block has been used to prepare liposome in the absence of cholesterol.[1] It has also been used to prepare large unilamellar vesicles (liposomes) containing carboxyfluorescein.[2]
Opakowanie
Mini-Extruder (set): includes instructions, mini-extruder, two 1000μL syringes, 100 pore size (0.1μm) polycarbonate membranes, and 100 filter supports
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Elementy zestawu są też dostępne oddzielnie
Numer produktu
Opis
Karta charakterystyki
  • 610020Mini-Extruder (only), Avanti Research - A Croda BrandKarta charakterystyki
  • 610005PC Membranes 0.1um, Avanti Research - A Croda BrandKarta charakterystyki
  • 610017Syringe (1000 μL), Avanti Research - A Croda BrandKarta charakterystyki
  • 610014Filter Support, Avanti Research - A Croda BrandKarta charakterystyki
część zamienna
Numer produktu
Opis
Cennik
najczęściej kupowane z tym produktem
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
In vitro Lipid Transfer Assay
Zhang Y and Wang X
Current Biology (2012)
Liposome disruption assay to examine lytic properties of biomolecules
Jimah JR, et al.
Bio-protocol, 7(15) (2017)
Protokoły
Watch the below video for instructions on liposome preparation using the Avanti® Mini-Extruder.