Kluczowe dokumenty
610024
Avanti
Extr. Heating Block
Avanti Research - A Croda Brand
Synonim(y):
Extr. Heating Block, Mini-Extruder Holder/Heating Block
Wybierz wielkość
1 EA
1390,00 zł
1390,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
1390,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
23151503
NACRES:
NB.51
1390,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
temp. przechowywania
room temp
Opis ogólny
Accessory Part for Avanti′s Mini-Extruder.
Watch the video to learn more about the Avanti Research Mini-Extruder
Działania biochem./fizjol.
The Avanti Mini- Extruder allows researchers and scientists to prepare large, unilamellar vesicles by extrusion in an efficient, rapid manner. The optional heating block allows the extrusion of unilamellar vesicles at elevated temperatures, which is critical for the successful production of vesicles from phospholipids with a phase transition temperature (Tm) above room temperature.
Opakowanie
Original Box from Manufacturer (610024-1Ea)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
część zamienna
najczęściej kupowane z tym produktem
Numer produktu
Opis
Cennik
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Protokoły
Watch the below video for instructions on liposome preparation using the Avanti® Mini-Extruder.