610003
Avanti
PC Membranes 0.05um
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonim(y):
Extruder PC Membrane, Polycarbonate Membranes 0.05μm 19mm (100/pk)
Wybierz wielkość
1200,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
1200,00 zł
Polecane produkty
producent / nazwa handlowa
Avanti Research™ - A Croda Brand
temp. przechowywania
15-25°C
Opis ogólny
Watch the video to learn more about the Avanti Research™ Mini-Extruder.
Działania biochem./fizjol.
Komponenty
Informacje prawne
część zamienna
najczęściej kupowane z tym produktem
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)