Kluczowe dokumenty
610026
Avanti
Obudowa wytłaczarki-SS
Avanti Research - A Croda Brand
Synonim(y):
Obudowa wytłaczarki ze stali nierdzewnej (1)
Wybierz wielkość
1 EA
1080,00 zł
1080,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
1080,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
23151503
NACRES:
NB.51
1080,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
temp. przechowywania
room temp
Opis ogólny
Część zamienna do miniwytłaczarki Avanti.
Obejrzyj wideo, aby dowiedzieć się więcej o miniwytłaczarce 10401.
Zastosowanie
Ekstruder Casing-SS został użyty do uzyskania pęcherzyków jednocząsteczkowych z zawiesiny akceptorowych pęcherzyków wielocząsteczkowych (MLV).[1]
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
John Russel McGuire et al.
The Journal of biological chemistry, 281(6), 3552-3559 (2005-12-13)
Huntingtin-associated protein-1 (HAP1) was initially identified as an interacting partner of huntingtin, the Huntington disease protein. Unlike huntingtin that is ubiquitously expressed throughout the brain and body, HAP1 is enriched in neurons, suggesting that its dysfunction could contribute to Huntington
Milka Doktorova et al.
Nature protocols, 13(9), 2086-2101 (2018-09-08)
Freely suspended liposomes are widely used as model membranes for studying lipid-lipid and protein-lipid interactions. Liposomes prepared by conventional methods have chemically identical bilayer leaflets. By contrast, living cells actively maintain different lipid compositions in the two leaflets of the