441601G
Avanti
L-α-Phosphatidylcholine
95% (Soy), Avanti Polar Lipids
Synonim(y):
L-α-phosphatidylcholine (95%) (Soy)
About This Item
Polecane produkty
product name
Soy PC (95%), Avanti Research™ - A Croda Brand
Próba
>95% (TLC)
Postać
granular
opakowanie
pkg of 1 × 100 g (441601G-100g)
pkg of 1 × 50 g (441601G-50g)
pkg of 1 × 500 g (441601G-500g)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research™ - A Croda Brand
typ lipidu
phosphoglycerides
phospholipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
InChI
1S/C42H80NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-21-23-25-27-29-31-33-35-42(45)51-40(39-50-52(46,47)49-37-36-43(3,4)5)38-48-41(44)34-32-30-28-26-24-22-19-17-15-13-11-9-7-2/h14,16,20-21,40H,6-13,15,17-19,22-39H2,1-5H3/b16-14-,21-20-/t40-/m1/s1
Klucz InChI
JLPULHDHAOZNQI-ZTIMHPMXSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Opakowanie
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3