PHR3121
Quetiapine Related Compound B
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Synonim(y):
Norquetiapine dihydrochloride, 11-(Piperazin-1-yl)dibenzo[b,f][1,4]thiazepine dihydrochloride
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to USP 1592737
rodzina API
quetiapine
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
pkg of 40 mg
Zastosowanie
pharmaceutical
temp. przechowywania
-10 to -25°C
InChI
1S/C17H17N3S.2ClH/c1-3-7-15-13(5-1)17(20-11-9-18-10-12-20)19-14-6-2-4-8-16(14)21-15;;/h1-8,18H,9-12H2;2*1H
Klucz InChI
PZQCQHZDUIIKFU-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Komentarz do analizy
Inne uwagi
Przypis
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certyfikaty analizy (CoA)
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.