Merck
Z766526
Cover for stainless steel straight side container
fits 12.1 qt size, diam. × H 9.6 cm × 11 cm
About This Item
Kod UNSPSC:
41103025
NACRES:
NB.51
Materiały
stainless steel cover
producent / nazwa handlowa
Polarware 12Y-2
dł. × szerokość
11 in. × 9.625 in.
pojemność
12.1 qt
śr. × wys.
9.6 cm × 11 cm
Polecane produkty
Z766437, Stainless steel straight side container, capacity 12.1 qt