Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3250,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
41123300
Manufacturer/tradename:
Nalgene 6370-0015
Packaging:
pack of 1 ea
3250,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócpackaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Nalgene 6370-0015
O.D. × H
34 cm (13.25 in.) × 74 cm (29 in.)
capacity
57 L (15 gal)
General description
Biohazardous Waste Containers are ideal autoclavable polypropylene containers for secondary containment of biohazardous waste materials.
Convenient one-step sterilization; no need to remove bag. Port opening in cover allows one-handed disposal of materials; limits exposure to infectious waste. Holds standard sized autoclave bags. Will not rust, dent or puncture.
Convenient one-step sterilization; no need to remove bag. Port opening in cover allows one-handed disposal of materials; limits exposure to infectious waste. Holds standard sized autoclave bags. Will not rust, dent or puncture.
Features and Benefits
- Autoclavable
- Convenient one-step sterilization
- Will not rust, dent or puncture
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description capacity 57 L (15 gal) | description capacity 19 L (5 gal) | description H × W × thickness 600 mm × 415 mm × 2.0 mm, transparent polypropylene (with blue biohazard labeling ) | description H × W × thickness 810 mm × 610 mm × 2.0 mm, transparent polypropylene (with blue biohazard labeling ) |
| manufacturer/tradename Nalgene 6370-0015 | manufacturer/tradename Nalgene 6370-0005 | manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS1002B | manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS1002C |
| packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea | packaging - | packaging - |
| capacity 57 L (15 gal) | capacity 19 L (5 gal) | capacity - | capacity - |
| O.D. × H 34 cm (13.25 in.) × 74 cm (29 in.) | O.D. × H 28 cm (11 in.) × 43 cm (17 in.) | O.D. × H - | O.D. × H - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Biohazard waste container
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?