Przejdź do
HS120178
Sharps container
1 lb, yellow polypropylene
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
445,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41123300
Manufacturer/tradename:
Heathrow Scientific HS120178
Feature:
Holds sharps
Material:
yellow polypropylene
Packaging:
pack of 18 ea
445,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
yellow polypropylene
feature
Holds sharps
packaging
pack of 18 ea
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS120178
size
115x115x192 mm
capacity
1 lb
General description
The Sharps Container is easy to use and transport. Provides safe disposal of syringes, needles and other small sharps.
  • Stackable to reduce storage space before use
  • 1.0 L capacity (Quart) with a clear lid to view fill level
  • Slide access lid for temporary and final closures for safety and security
  • Built-in needle removal port, preventing direct contact with sharps
  • Compatible with the Droplet Blood Collection Tray
  • Measures 4.5 x 4.5 x 7.5 in (11.5 x 11.5 x 19.2 cm)
  • Pack of 18
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
HS120177HS2200AHS120077
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS120178
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS120177
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS2200A
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS120077
feature
Holds sharps
feature
Holds sharps
feature
-
feature
-
material
yellow polypropylene
material
red polypropylene
material
acrylonitrile-butadiene-styrene (ABS)
material
polycarbonate
packaging
pack of 18 ea
packaging
pack of 18 ea
packaging
pack of 4 bases and 1 lid
packaging
pack of 1 ea
capacity
1 lb
capacity
1 lb
capacity
-
capacity
-
size
115x115x192 mm
size
115x115x192 mm
size
429x265x172 mm
size
380x196x160 mm
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sharps container
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)