Kluczowe dokumenty
EP0030119835
Eppendorf® Stojak na probówki 5,0, 15 i 50 ml
Holds 12 x 5-15 mL tubes, pkg of 2 pieces, white, autoclavable
About This Item
Kod UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.12
Materiały
polypropylene
white
Właściwości
autoclavable
Holds 12 x 5-15 mL tubes
opakowanie
pkg of 2 pieces
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 30119835
kolor
white
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)